Merck
KezdőlapFehérje expresszióFehérje-expressziós rendszerek
Fehérje-expressziós rendszerek
Bevezetés
A géntechnológia és a klónozás fejlődése számos lehetőséget nyitott meg a heterológ fehérjék kutatási célú expressziójára és izolálására. A technológia jelentős fejlődése lehetővé tette a rekombináns fehérjék nagymértékű expresszióját és izolálását. A nagy léptékű alkalmazásokhoz, például enzimek, antitestek vagy vakcinák előállításához azonban jelentős mennyiségű fehérjére van szükség. Ilyen esetekben a rendszernek, amelyben a fehérjét kifejezik, könnyen tenyészthetőnek és fenntarthatónak, gyorsan növőnek és nagy mennyiségű fehérjét termelőnek kell lennie. Az emlősfehérjék ráadásul különböző poszttranszlációs módosításokon is átesnek. Ezek a követelmények vezettek a fehérjeexpressziós rendszerek felfedezéséhez. A különböző fehérje-expressziós rendszerek baktérium, élesztő, rovar vagy emlős rendszerek.
A rekombináns fehérjék előállítására használt expressziós rendszer típusát a következő tényezők határozzák meg:
  • a fehérje expressziójára fordított idő
  • a expressziós rendszer könnyű kezelhetősége
  • a szükséges fehérjemennyiség
  • a fehérje tömege
  • a poszttranszlációs módosítások típusa, a diszulfidkötések száma
  • a kifejezett fehérje célállomása
A rekombináns fehérje expressziós rendszerben történő kifejezési folyamatához a következő információkra/összetevőkre van szükség.
  • a kívánt fehérjét kódoló gén azonosítása
  • cDNS előállítása a megfelelő mRNS-ből
  • megfelelő expressziós vektor kiválasztása a génszekvencia beillesztéséhez
  • a vektort kifejezni képes megfelelő rendszer kiválasztása
  • megfelelő szűrési és méretnövelési módszerek
A kívánt rekombináns fehérje előállításának alapvető lépései hasonlóak a különböző expressziós rendszerekben (1. ábra).
Protien Expression
1. ábra.A fehérjeexpressziós rendszer optimalizálásának lépései a kívánt rekombináns fehérje előállítása érdekében
Bakteriális fehérjeexpressziós rendszerek - Escherichia coli
A baktériumok a rekombináns fehérjék expressziójának gyors és egyszerű rendszerei, mivel rövid megduplázódási idejük miatt. A tenyésztésükhöz szükséges táptalajok nem drágák, és a bioprodukció méretnöveléséhez igazított módszerek egyszerűek. A legszélesebb körben használt gazdarendszer az E. coli, mivel genetikai, genomszekvencia- és fiziológiai ismeretekkel rendelkezik. A genetikai manipuláció könnyű, és nagy sűrűségűre is nő, és alkalmas nagyléptékű fermentációra. Az E. coli sejtfala azonban toxikus pirogéneket tartalmaz, és a kifejezett fehérjéket felhasználás előtt alaposan tesztelni kell.
Bakteriális fehérje-expressziós rendszer
2. ábra.Bakteriális fehérje expressziós rendszer - Escherichia coli
A fehérjeexpresszió az E. coli segítségével a következő lépésekből áll:
  • kompetens E. coli -i> felhasználása. coli  (katalógusszámok CMC0001CMC0004CMC0004CMC0014) sejtek az érdeklődésre számot tartó DNS-szekvencia felvételére
  • a DNS beépítése a bakteriális genomba vagy a DNS-szekvencia cirkularizációja, hogy plazmidként létezzen
  • a transzformált E. coli szelekciós marker (antibiotikum) használatával (katalógusszámok L5667L0168L0543L0418L8795)
  • a kiválasztott E. coli nagyobb léptékűvé tétele megfelelő táptalajokon, például klasszikus LB-változatokban (termékszámok L2542L3522L3147) vagy EnPresso™ B növekedési rendszerek (termékszám B11001)
  • az intracelluláris/szekretált fehérjék izolálása és tisztítása
Jellemzők
  • alacsony költségű tenyésztési módszerek
  • Flexibilis rendszer - többféle promóterrel, címkével és restrikciós helyekkel ellátott plazmidok hordozására alkalmas
  • könnyen skálázható és nagyobb fehérje hozamot eredményezhet
Gombafehérje expressziós rendszerek - Saccharomyces cerevisiae
A magasan fejlett genetikai rendszer, az egyszerű használat, a csökkentett időigény és költségek miatt S. cerevisiae -t a rekombináns fehérjék expressziójának és előállításának vonzó szervezetévé. Az élesztők képesek speciálisan tervezett plazmidok hordozására, és ez a képesség értékes egy rekombináns fehérje-expressziós rendszerben. A felhasznált plazmid olyan restrikciós helyekből áll, amelyek segítségével beilleszthető a kívánt génszekvencia. Az élesztők transzformációja a plazmiddal a kívánt fehérjét eredményezi, és megfelelően növelhető.
Élesztőfehérje-expressziós rendszer
3. ábra.Élesztőfehérje-expressziós rendszer - Saccharomyces cerevisiae
A fehérjeexpresszió a S. cerevisiae segítségével a következő lépésekből áll:
  • kompetens E. coli sejtek felvétele a kívánt DNS-szekvencia (katalógusszámok CMC0001CMC0004, CMC0004, CMC0014)
  • a DNS beépítése a bakteriális genomba vagy a DNS-szekvencia cirkularizációja, hogy plazmidként létezzen
  • a transzformált E. coli  szelekciós marker (antibiotikum) használatával (katalógusszámok L5667L0168L0543L0418L8795)
  • a kiválasztott E. coli megfelelő táptalajokban, például klasszikus LB-változatokban (termékszámok L2542L3522L3147) vagy EnPresso™ Y Defined Media (termékszám Y22001)
  • DNS vagy plazmid izolálása
  • transzformáció élesztőbe (élesztő transzformációs készlet, katalógusszám YEAST1)
  • a transzformánsok szűrése a DNS élesztő kromoszómába történő integrálódása céljából
  • magas expressziós élesztőklónok szelekciója és méretnövelése megfelelő táptalajon (katalógusszámok Y1375Y1501Y1501Y1751Y2001Y1376Y0750)
  • intracelluláris/secretált fehérjék izolálása és tisztítása
Jellemzők
  • alacsony költségű tenyésztési módszerek
  • intracelluláris és szekretált fehérjékhez egyaránt alkalmas
  • a fehérjék eukarióta poszttranszlációs glikozilációját biztosítja, bár ez magas
Rovarsejt expressziós rendszerek - Sf9 és Sf21
Az Spodoptera frugiperdából származó sejtvonalakat, Sf9 és Sf21, gyakran használják rekombináns fehérje-expressziós rendszerként. A baculovírus egy litikus, dsDNS vírus, amelyet rutinszerűen a Lepidoptera családba tartozó rovarok sejtjeiben sokszorosítanak. Gerincesekben nem fertőző, promóterei pedig inaktívak az emlős sejtekben.
Rovarsejt-expressziós rendszerek
4. ábra.Rovarsejt-expressziós rendszerek - Sf9 és Sf21
A fehérje expressziója baculovírus/inszektasejtek felhasználásával a következő lépésekből áll:
  • kompetens E. coli sejtek felvétele az érdeklődésre számot tartó DNS-szekvenciához (katalógusszámok CMC0001, CMC0004, CMC0014)
  • a DNS integrálása a bakteriális genomba vagy a DNS-szekvencia cirkularizációja, hogy plazmidként létezzen
  • a transzformált E. coli szelekciós marker (antibiotikum) használatával (katalógusszámok L5667, L0168, L0543, L0418, L8795)
  • a kiválasztott E. coli megfelelő táptalajon (katalógusszámok L2542, L3522, L3147)
  • DNS vagy plazmid izolálása
  • egy második plazmid előállítása, amely a vírusgéneket tartalmazza, amelyek szükségesek a vírusrészecskék szaporodásához és kialakulásához
  • az expressziós plazmid és a második plazmid ko-transzfekciója a következőkbe Sf9 vagy Sf21 rovarsejtekbe
  • a rekombináns vírusállomány tisztítása
  • a vírus amplifikálása és további plakkvizsgálatok a rekombináns vírusállomány titerének növelése érdekében
  • a rovarsejtek megfertőzése a magas titerű rekombináns vírusállománnyal
  • az intracelluláris/szekretált fehérjék izolálása és tisztítása
Jellemzők
  • a rekombináns fehérje nagymértékben expresszálódik a sejtlízis előtti lítikus ciklus utolsó fázisaiban
  • megfelelő citoplazmatikus és szekretált fehérjék előállítására egyaránt
  • a fehérjékben lévő diszulfidkötések hatékonyan keletkeznek
  • az emlőssejtekben található poszttranszlációs módosítások többségét biztosítja
emlőssejt expressziós rendszerek - HEK293 és CHO
Az emlőssejtek rekombináns fehérjék expressziójára történő felhasználásának fő kihívása a kifejezett fehérje csökkent hatékonysága és szintje. Az olyan sejtvonalakat azonban, mint a HEK293 és a CHO, hatékony tranziens, illetve stabil expressziós rendszerként fejlesztették ki. A HEK293 sejtek tranziens transzfekciója liposzómák, kalcium-foszfát vagy PEG transzfekciós reagensek használatával történik. Bár a tranziens expresszió viszonylag könnyű és egyszerű, a méretnövelés technikailag kihívást jelent. A CHO sejteket általában nagy mennyiségű rekombináns fehérje stabil expressziójára használják. Az eljárás során DHFR-hiányos CHO-sejteket transzfektálnak a kívánt génnel és egy DHFR-szelekciós kazettával. A transzfektált sejteket ezután metotrexát jelenlétében szűrni kell, hogy stabilan transzfektált sejtállományokat kapjunk. A szelekciós és expanziós folyamat 2-3 hónapot vesz igénybe
Emlős sejtek expressziós rendszerei
5. ábra.Emlős sejtek expressziós rendszerei - HEK293 és CHO
Az emlőssejtek felhasználásával történő tranziens vagy stabil fehérjeexpresszió a következő lépésekből áll:
  • kompetens E. coli sejtek felvétele az érdeklődésre számot tartó DNS-szekvencia (katalógusszámok CMC0001CMC0004CMC0014)
  • a DNS beépítése a bakteriális genomba vagy a DNS-szekvencia cirkularizációja, hogy plazmidként létezzen
  • a transzformált E. coli szelekciós marker (antibiotikum) használatával (katalógusszámok L5667,>L5667,>L5667).nbsp;L0168L0543., L0418L8795L8795/a>)
  • >a klónok opcionális tárolása a CloneStable™-ben
  • a kiválasztott E. coli megfelelő táptalajokon (katalógusszámok L2542L3522L3147)
  • DNS vagy plazmid izolálása
  • expressziós plazmid transzfekciója emlős sejtekbe az X-tremeGENE™ transzfekciós reagensek használatával.
  • stabil klónok kiválasztása
  • klónok expanziója tranziens batch-expresszióhoz VAGY klónok expanziója 2-3 hónapig stabil expresszióhoz
  • /li>
  • az intracelluláris/szekretált fehérjék izolálása és tisztítása
Jellemzők
  • a tranziens expresszió egyszerű és gyors
  • az emlőssejtekben megtalálható összes poszttranszlációs modifikációt biztosítja
  • a stabil transzfekció nagyobb hozamot, skálázhatóságot és reprodukálható termelést eredményez
A következő táblázatban összehasonlítjuk a négy fehérjeexpressziós rendszert és azok előnyeit és hátrányait:
Válasszon olyan expressziós rendszert, amely a fehérjét az összes kívánatos poszttranszlációs módosítással fejezi ki. A választástól függetlenül kompetens sejtek, rovar- és emlős sejtvonalak és kapcsolódó termékek széles választékát kínáljuk, amelyek bármilyen fehérje-expressziós rendszerhez illeszkednek.