Merck
KezdőlapFehérje expresszióMetabolikus útvonalak
Metabolikus útvonalak
Memlékezés Dr. Donald Nicholsonra, 1916-2012
Dr. Donald Nicolson
Dr. Donald Nicholson 1936-ban szerzett diplomát (B.Sc.), majd 1940-ben doktorált (Ph.D.) a Londoni Egyetemen, mindkettőt kémia szakon. Ezután a nottinghami Boots Pure Drug Company-nál kezdett dolgozni a legkorábbi szulfonamid antibakteriális gyógyszerek kifejlesztésén és gyártásán. 1946-ban csatlakozott a leedsi School of Medicine bakteriológiai tanszékéhez, mint I.C.I. Fellow in Chemotherapy, és ott maradt a mikrobiológia előadójaként vagy vezető előadójaként egészen 1981-es nyugdíjazásáig. Dr. Nicholson még a 90-es éveiben is aktívan részt vett a kisebb és részletesebb "minitérképek" és különösen "animapok" készítésében. Munkája elismeréseként tiszteletbeli doktori címet kapott, és az IUBMB mindössze két tiszteletbeli élethossziglani tagjának egyike lett.
Tudjon meg többet Dr. Nicholsonról, és arról, hogyan hozta létre a metabolikus útvonalakat bemutató térképeket.
22. IUBMB-Nicholson anyagcsere-útvonalak táblázata
IUBMB-Nicholson anyagcsere-útvonalak diagramja
Kiadási adatokTervezte: Donald Nicholson Elkészítette és közzétette: Sigma-Aldrich Co. LLC, St.Louis, MO ©2002 International Union of Biochemistry and Molecular Biology (Nemzetközi Biokémiai és Molekuláris Biológiai Unió)
A metabolikus útvonalak térképe több mint 500 hiperhivatkozást tartalmaz a terméklistáinkra. Csak kattintson a metabolit nevére vagy az enzim E.C. számára a termékinformációk eléréséhez.
Az IUBMB-Nicholson Metabolic Pathways Chart 22. (2003-as) kiadása tartalmazza a mitokondriumokban és kloroplasztiszokban zajló ATP-anyagcserében részt vevő, frissített útvonalakat. A térkép "gerincét" a Glikolitikus útvonal képezi, amelyet a Glikolitikus útvonal követ.TCA (Krebs) ciklus és a Légzési lánc amelyek együttesen az ATP szintéziséhez vezetnek az ATP-szintáz által. Az ATP az összes élethez szükséges energia nagy részének forrása. Az anyagcsere számos bioszintetikus és lebontási útvonala, mint például a szénhidrátok, aminosavak, lipidek, ehhez a gerinchoz kapcsolódik, és színnel különböztetjük meg őket. Az emberi anyagcserét, ahol lehetséges, fekete nyilakkal különböztetjük meg. Néhány 550 reakciót az IUBMB enzimbizottsági (EC) számukkal azonosítunk, amelyek aztán indexelve vannak.
Táblázat megtekintése (3,05 Mb PDF) - A táblázat megtekintéséhez használja az Adobe Reader nagyító eszközét.
Az átfogó Metabolic Pathways Chart 22. kiadása. Tartalmazza a glikolízist, a szénhidrát-, aminosav-, lipid-, nukleotid-, szteroid- és vitamin-anyagcserét és még sok mást.
Megrendelje példányát még ma!
Minitérképek (PDF) és kapcsolódó források
A 22. kiadást most online kiegészíti a Minimapok amelyek kiválasztott egyes útvonalakat vesznek alapul, és felnagyítják azokat, hogy az anyagcsere olyan aspektusait illusztrálják, amelyeket korábban nem lehetett bemutatni - például a kompartmentalizációt és a szabályozást.
Az enzimbizottsági számok teljes listája a Metabolikus útvonalak táblázatán
Ez a táblázat kereszthivatkozás az összes enzim nevére a megfelelő E.C.-számokhoz a metabolikus útvonalak ábráin.
IUBMB-Nicholson Minimaps
A kiválasztott egyes útvonalakat felnagyítottuk, hogy az anyagcsere korábban nem ábrázolható aspektusait, például a kompartmentációt, az enzimeket és a szabályozást szemléltessük.
Animated Metabolic Pathways
Az IUBMB-Nicholson Pathways sorozatban egyedülálló és izgalmas fejlesztés az animált anyagcsere-útvonalak - "animaps" - bevezetése. A biokémia így még egyértelműbbé biokémiává, az anyagcsere pedig még "értelmesebbé, csodálatosabbá és szórakoztatóbbá!" Ezek az animációk nem rendelkeznek hanggal.
Electron Transport Animation
Egy animációs ábrázolás arról, hogyan keletkezik a protonmotoros erő a mitokondriumokban az ATP-szintáz meghajtásához.
ATP-szintáz animáció
Egy animált ábrázolás arról, hogy milyen mechanizmusa van annak, amit sokan az élő rendszerek legfontosabb molekulájának tartanak.
Glikolitikus útvonal animáció
A glükózt piruváttá alakító reakciók animált megjelenítése.
TCA-ciklus animáció
Ez a videó a citromsavciklus szakaszait mutatja be, és nyomon követi a termékeket és a reaktánsokat, ahogy a köztes lépések előrehaladnak és befejezik a reakciót (és a kémiai egyenletet).  
Piruvát-dehidrogenáz komplex animáció
Egy animált ábrázolása annak, hogyan kapcsolódik a citoszolból származó piruvát az acetil-CoA-hoz és a TCA-ciklushoz a mitokondriális mátrixban. Az animációhoz Adobe Flash lejátszó szükséges.