Merck
Puffer Referencia Központ
A megfelelő biológiai puffer kiválasztása
Válasszon puffert a pH-követelmények, valamint a pKa alapján, amely a pH, a koncentráció és a hőmérséklet figyelembevételével méri a saverősséget. A pontos alkalmazáshoz szükséges szabályozási vagy tisztasági követelményeket is figyelembe kell venni. Az alábbi táblázatok segíthetnek eligazodni számos gyakori pufferoldat pH és pKa szerinti elkészítésében. 
Az alábbi táblázatokon kívül számos pufferrecept-kalkulátort fejlesztettünk ki, amelyek segítik a pufferkészítést.
TBE és TAE gélelektroforézishez receptjei kissé bonyolultabbak. Segítünk kiválasztani a megfelelőt.
Mi a pufferfokozat?
A pufferfokozat a különböző felhasználási célokra megfelelő minőséget és szennyeződésszintet jelzi. Hat pufferfokozatot kínálunk, amelyek általános laboratóriumi felhasználásra, végső gyógyszerformulázásra és -gyártásra, valamint a kettő közötti alkalmazásokhoz vannak feltüntetve, amelyekhez nyomfémvizsgálatra vagy meghatározott tisztaságú anyagokra lehet szükség.
Kiemelt biológiai pufferek hasznos pH-tartományai (25 °C, 0,1 M)
Tris vagy Trizma® pufferkészítési táblázat - pH a hőmérséklet függvényében
Foszfát puffer készítési táblázat - 0,2 M oldat  
Citromsav - Na2HPO4 Pufferkészítmény, pH 2,6-7.61
Citromsav-monohidrát, C6H8O7 - H2O, MW 210.14; 0,1 M 21,01 g/L-t tartalmaz. Na2HPO4, MW 141,98; 0,2 M 28,40 g/L-t tartalmaz, vagy Na2HPO4 - 2H2O, MW 178.05; 0,2 M 35,61 g/L-t tartalmaz.
x mL 0,1 M citromsav és y mL 0,2 M-Na2HPO4 keverve
Citromsav - nátrium-citrát pufferkészítmény, pH 3,0-6.21
Citromsav-monohidrát, C6H8O7 - H2O, MW 210.14; 0,1 M 21,01 g/L-t tartalmaz. Trinátrium-citrát-dihidrát, C6H5O7Na3 - 2H2O, MW 294.12; 0,1 M 29,41 g/L-t tartalmaz.
x mL 0,1 M-citromsav és y mL 0,1 M-triszátrium-citrát keveréke
Nátriumacetát - ecetsav puffer KÉSZítmény, pH 3,7-5.61
Nátrium-acetát trihidrát, CH3COONa - 3H2O, MW 136.09; 0,2 M 27,22 g/L-t tartalmaz.
x mL 0,2 M-NaOAc és y mL 0,2 M-HOAc összekeverve
Na2HPO4 - NaH2PO4 puffer előkészítés, pH 5.8-8,0 25 °C-on1
Na2HPO4 - 2H2O, MW 178,05; 0,2 M 35,61 g/L-t tartalmaz. Na2HPO4 - 12H2O, MW 358,22; 0,2 M 71,64 g/L-t tartalmaz. NaH2PO4 - H2O, MW 138,01; 0,2 M 27,6 g/L-t tartalmaz. NaH2PO4 - 2H2O, MW 156,03; 0,2 M 31,21 g/L-t tartalmaz.
x mL 0.2 M-Na2HPO4, y mL 0,2 M-NaH2PO4; 100 mL-re hígítva H2O-val
Imidazol (glioxalin) - HCl puffer KÉSZÍTÉS, pH 6,2-7.8 25 °C-on1
Imidazol, C3H4N2, MW 68.08
25 mL 0,2 M-imidazol (13,62 g/L), x mL 0,2 M-HCl, 100 mL-re hígítva H2O-val
Nátrium-karbonát - nátrium-bikarbonát puffer KÉSZítmény, pH 9,2-10.81
Na2CO3 - 10H2O, MW 286,2; 0,1 M 28,62 g/L-t tartalmaz. NaHCO3, MW 84,0; 0,1 M tartalmaz 8,40 g/L.
x mL 0.1 M-Na2CO3 és y mL 0,1 M-Na2HCO3 keverve
Pufferkészítési képletek és egyenletek
Meghatározott tömegszázalék (w/v)
(% kívánt puffer / 100) × végső puffertérfogat (ml) = g szükséges kiindulási anyag.
Moláris oldatok
kívánt molaritás × képlet tömege × oldat végső térfogata (L) = szükséges gramm
Henderson-Hasselbach-egyenlet
Henderson ph
Hivatkozás
1.
Dawson R, Elliot D, Elliot W, Jones KM. 1986. Data for Biochemical Research. 3rd ed.. Oxford Science Publ..