Oligonukleotidok izzítása Protokoll
Ez a protokoll két egyszálú, komplementer szekvenciájú oligonukleotid lágyítására szolgál (1. ábra). A hevítés és az azt követő hűtés megkönnyíti a hibridizációt.
1. ábra.Példa egy lágyítási reakcióra. A hő "megszakítja" az összes hidrogénkötést, ezáltal megbontva az egyes oligonukleotidok másodlagos szerkezetét. A lassú lehűlés ezután megkönnyíti a hibridizációt, mivel új hidrogénkötések alakulnak ki a komplementer szekvenciák között.
Definíciók / rövidítések
EDTA: Ethiléndiamintetraecetsav
NaCl: nátrium-klorid
Trizma® bázis: A Tris [Tris(hidroximetil)aminometán]
Oligo: Az oligonukleotid vagy oligomer rövidítése. Az oligonukleotidok rövid, egyszálú DNS- vagy RNS-molekulák, amelyeket lágyítani kell (felmelegíteni vagy megolvasztani), hogy összekapcsolódhassanak és egy megfelelő komplementer DNS- vagy RNS-szállal kettős szálat alkossanak.
DNS-lágyítás: Ez az oldal az összes oligonukleotid lágyítási folyamatát tárgyalja. Néha a lágyítást DNS-lágyításként említik, annak ellenére, hogy a folyamatot RNS esetében is alkalmazzák. Az izzítás két egyszálú, komplementer szekvenciájú oligonukleotid melegítésének és hűtésének folyamata. A hő megszakítja az összes hidrogénkötést, a hűtés pedig lehetővé teszi, hogy új kötések alakuljanak ki a szekvenciák között.
DNS / RNS lágyító berendezések és kellékek
- Hőblokk vagy termocikcler
- 2 ml-es centrifugacsövek
- Pipettahegyek
- Milli-Q® H2O
- EDTA (termékszám. E9884)
- NaCl (termékszám. S3014)
- Trizma® base (Termék sz. 93362)
- Két egyszálú oligonukleotid komplementer szekvenciákkal
DNS / RNS lágyítási módszer
A lágyítási folyamat két fő lépésre oszlik: 1) feloldás és 2) lágyítás, akár hőblokkolással, akár termociklón.
Oligo feloldás
Bár minden oligonukleotid kimért mennyiségben érkezik, a legjobb eredmény érdekében ellenőrizze spektrofotométerrel, hogy minden oligonukleotidból azonos mennyiséget adjon a reakcióhoz.
- Olvasson fel minden oligonukleotidot egy térfogatnyi izzító pufferben (lásd az alábbi pufferrecepteket) úgy, hogy mindegyiknek azonos legyen a koncentrációja.
- Az egyes oligonukleotidok koncentrációjának a duplex oligonukleotid kívánt koncentrációjának 2-szeresének kell lennie.
Példa
A duplex oligonukleotid kívánt koncentrációja 50 µM.
- Oligonukleotid 1: 10,55 OD-vel szállítva (312.6 µg, 49,9 nmol); ellenőrizze a mért OD mennyiséget spektrofotométerrel.
- Oligonukleotid 2: 9,04 OD-vel szállítják (279,7 µg, 45,9 nmol); ellenőrizze a mért OD mennyiséget spektrofotométerrel.
- Minden oligonukleotid törzsoldatnak a kívánt duplex oligonukleotid-koncentráció 2-szeresének kell lennie, azaz mindegyik törzsoldatnak 100 µM-nek kell lennie.
- Az oligonukleotid 1 esetében adjunk hozzá 49.9 x 10 = 499 µL Annealing Puffer-t a 100 µM-os törzsoldat létrehozásához.
- A 2. oligonukleotidhoz adjon 45,9 x 10 = 459 µL Annealing Puffer-t a 100 µM-os törzsoldat létrehozásához.
- Keverjen össze egyenlő térfogatú, ekvimoláris oligonukleotidokat egy mikrocsőben.
- Inkubálja a mikrocsövet 95 °C-on 5 percig.
- A mikrocsövet hagyja lassan szobahőmérsékletre hűlni (<60 perc).
- Egy PCR-csőben keverje össze az ekvimoláris oligonukleotidok egyenlő térfogatait.
- A következő termikus profilt használja:
- Fűtse 95 °C-ra, és tartsa a hőmérsékletet 2 percig.
- Hűtse le 25 °C-ra 45 perc alatt.
- Hűtse le 4 °C-ra az ideiglenes tároláshoz.
- Fűtse 95 °C-ra, és tartsa a hőmérsékletet 2 percig.
- Centrifugálja a PCR-csövet röviden, hogy a fedeléből minden nedvességet elszívjon.
- 10 mM Tris, pH 7,5 - 8.0
- 50 mM NaCl
- 1 mM EDTA
- 50 mM Tris-HCl, pH 7.5
- 10 mM MgCl2
- 1 mM ATP
- 10 mM DTT
- 70 mM Tris-HCl, pH 7,6
- 10 mM MgCl2
- 5 mM DTT
*Ez a számítás egy rövidítés, amely csak 100 µM-os oldatok létrehozásához működik, és itt csak példaként szolgál. A különböző oligonukleotid-koncentrációk kiszámításával kapcsolatos további információkért lásd Kezelési útmutató és stabilitás.
Oligo lágyítás
Hőblokkolás
Thermocikláló
Bár egy hőblokk is működik, a termociklálóval következetesebb folyamatot lehet elérni.
A hőblokk vagy a termocikláló bevetését követően a duplex oligonukleotid most már felhasználható vagy tárolható. Az oligonukleotidok tárolásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd Kezelési útmutató és stabilitás.
Pufferreceptek a DNS izzításához
Minden puffert Milli-Q® vízzel készítsen.
Annealing puffer összetétele (1X)
Ligáz puffer összetétele (1X)
Ezt a puffert általában a T4 DNS-ligázzal együtt használják.
Kináz puffer összetétele (1X)
Ezt a puffert általában a T4 polinukleotid kinázzal együtt használják.