Merck
KezdőlapBakteriológiaStaphylococcus Aureus kimutatására szolgáló médiumok
Staphylococcus Aureus kimutatására szolgáló médiumok
Jvo Siegrist
AnalytiX Volume 10 Article 2
A Staphylococcus aureus gyakran a bőrflóránk része, de a betegségek széles skálájának okozója is. A jelenlegi tanulmányok a Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) számottevő növekedéséről számolnak be az utóbbi években.
A Staphylococcusok a levegőben terjedhetnek, és előfordulhatnak állatokban és emberekben, szennyvízben, vízben, tejben vagy élelmiszerekben, valamint a környezeti felületeken vagy élelmiszeripari berendezéseken. Még mindig a nosocomiális fertőzések öt leggyakoribb okozójának egyike, gyakran okoz sebészeti sebfertőzéseket. Következésképpen komoly aggodalomra ad okot a kórházakban, különösen az MRSA, azaz a meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus tekintetében.
A Staphylococcus aureus invazív kórokozó, amely az emberi szervezet szinte bármely szövetében vagy szervében betegséget okozhat, elsősorban a veszélyeztetett egyénekben. A Staphylococcus-fertőzéseket penicillinnel kezelték, de az évek során ez a kórokozó penicillináz képződésével rezisztenciát fejlesztett ki a penicillinnel szemben. A meticillin volt a következő választott gyógyszer, mivel azt a penicillináz nem hasítja. Bár a meticillin nagyon hatékony a legtöbb Staphylococcus fertőzés kezelésében, egyes törzsek a penicillinkötő fehérje termelésével rezisztenciát fejlesztettek ki a meticillinnel szemben, és már nem pusztulnak el ezzel az antibiotikummal. Ezeket a rezisztens baktériumokat nevezzük meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA)1. Azok a betegek, akiknek a bőrén sebek, bentlakásos katéterek vagy égési sérülések miatt repedések keletkeznek, nagy kockázatnak vannak kitéve az MRSA-fertőzés kialakulásának 2. Az MRSA-fertőzés terjedése nagymértékben megfékezhető a személyes higiénia betartásával az MRSA-fertőzött személlyel való érintkezés után1.
Már számos innovatív megoldás létezik az MRSA kimutatására. Mi határozottan támogatjuk a mikrobiológusokat egy szelektív kromogén HiCrome MeReSa Agarral az MRSA kimutatására klinikai izolátumokból és egyéb mintákból. A táptalajba beépített szabadalmaztatott kromogén keveréket a S. aureus specifikusan hasítja, hogy ezen a táptalajon kékes-zöld kolóniákat adjon, és egyértelműen megkülönböztethető legyen más fajoktól. A táptalajt meticillin hozzáadásával szelektívvé lehet tenni az MRSA-ra.
Termék listák
Loading
"Tudta-e?" feliratú grafikus panel, amely Staphylococcus aureus baktériumcsoportok mikroszkópos képét mutatja. A baktériumok kék, gömb alakú, szőlőfürtökre emlékeztető, csoportosított struktúrákként jelennek meg.
A staphylococcus okozta ételmérgezéssel gyakran összefüggésbe hozott élelmiszerek közé tartoznak a hús- és tojástermékek, a tej és tejtermékek, valamint különböző egyéb termékek, amelyek tartalmazhatják ezeket az élelmiszer-összetevőket. Az élelmiszeriparban az enyhén megemelt hőmérsékleten tartott folyamatoknak védekezniük kell a staphylococcus okozta ételmérgezés, a gasztroenteritisz egyik vezető oka ellen. Az ételmérgezés az Staphylococcus aureus által termelt staphylococcus enterotoxinok jelenlétének köszönhető az élelmiszerben.
A staphylococcusok fakultatív anaerob Gram-pozitív baktériumok, amelyek aerob légzéssel vagy erjedéssel szaporodnak, és főleg tejsavat termelnek. A baktériumok kataláz-pozitívak és oxidáz-negatívak. S. aureus különféle enzimeket termelnek, mint például staphylokinázt (koaguláz), proteázokat, foszfatázt, lipázt, dezoxiribonukleázt (DNáz) és egy zsírsav-módosító enzimet (FAME). A S. aureus klinikai izolátumainak többsége speciális felületi poliszacharidot és A fehérjét expresszál. A S. aureus differenciálása és azonosítása ezen biokémiai jellemzők alapján végezhető. További részletek az azonosítási folyamatábrában (2. ábra), a készletek és tesztek táblázatában (1. táblázat) találhatók.), és a Staphylococcus aureus differenciálására szolgáló táptalajokat felsoroló táblázatban (Táblázat 2).
A Gram-pozitív kokkuszok azonosítási folyamatát ábrázoló folyamatábra a kataláz teszt és a táptalaj preferenciák felhasználásával. Az ábra a "kataláz pozitív" és a "Staphylococcus aureus" példák között különül el, ami a "TSA Deeps"-ben vagy "Mannitol/High Salt"-ban történő növekedés alapján történő további megkülönböztetéshez vezet, valamint a "kataláz negatív" és a Streptococcus faecalis példák között, ami szintén a növekedési körülmények alapján történő megkülönböztetéshez vezet.
2. ábra.A Staphylococus aureus azonosítási folyamatábrája
Az 1. táblázat és A 2. táblázat meghatározza azokat a jellemzőket, amelyeket a készletek és tesztek a S. aureus azonosításához használnak.
1. táblázatA Staphylococcus aureus kimutatására és azonosítására szolgáló vizsgálat
2. táblázatA Staphylococcus aureus kimutatására és azonosítására szolgáló médiumok
Hivatkozások
1.
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Canadian Centre for Occupational Health and Safety. [Internet].[updated 02 Apr 2018]. Available from: https://www.ccohs.ca/oshanswers/biol_hazards/methicillin
2.
2005. Dr. Alan Johnson, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection. . [Internet]. The Support group for MSRA sufferers and Dependents.