Laboratóriumi üvegeszközök tisztítása
Bővebben
Bevezetés
A jó laboratóriumi technika megköveteli a tiszta üvegeszközöket, mert a leggondosabban elvégzett munka is hibás eredményt adhat, ha piszkos üvegeszközöket használunk. Az üvegeszközöknek minden esetben fizikailag és kémiailag tisztának, sok esetben pedig bakteriológiailag tisztának vagy sterilnek kell lenniük. Minden üvegeszköznek teljesen zsírmentesnek kell lennie. A tisztaság legbiztosabb kritériuma a felület egyenletes nedvesítése desztillált vízzel. Ez különösen fontos a folyadékok térfogatának mérésére használt üvegeszközök esetében. A zsír és más szennyező anyagok megakadályozzák az üveg egyenletes nedvesedését. Ez viszont megváltoztatja az üvegtartály falához tapadó maradék mennyiségét, és így befolyásolja a leadott folyadék mennyiségét. Továbbá a pipettákban és bürettákban a meniszkusz eltorzul, és nem lehet a megfelelő beállításokat elvégezni. A kis mennyiségű szennyeződések jelenléte szintén megváltoztathatja a meniszkuszt.
Laboratóriumi üvegeszközök tisztítása
A használat után a lehető leggyorsabban mossa el a laboratóriumi eszközöket. Ha a laboratóriumi eszközöket nem tisztítja azonnal, lehetetlenné válhat a maradványok eltávolítása.
Ha az alapos tisztítás nem lehetséges azonnal, áztassa be az üvegeszközöket vízbe.
A legtöbb új üvegáru enyhén lúgos reakciójú. A precíz kémiai vizsgálatokhoz az új üvegárukat néhány órára savas vízben (sósav vagy salétromsav 1%-os oldatában) kell áztatni, mielőtt a szokásos mosási eljárást folytatnánk.
A fa vagy műanyag nyelű kefék használata ajánlott, mivel ezek nem karcolják vagy más módon nem koptatják az üvegáruk felületét.
Glassware Cleaners
A mosogatáshoz szappan, mosószer vagy tisztítópor (súrolószerrel vagy anélkül) használható. Az üvegárukhoz való tisztítószerek közé tartozik az Alconox®, a Dural®, az M&H, a M&H és a Dural®.®, Lux®, Tide® és Fab®. A víznek forrónak kell lennie. A kivételesen szennyezett üvegáruk esetében egy enyhe csiszoló hatású tisztítópor kielégítőbb eredményt ad. A súrolószer nem karcolhatja meg az üveget. A mosás során az üvegedények minden részét alaposan át kell súrolni kefével. Ez azt jelenti, hogy egy teljes kefekészletnek kell kéznél lennie, beleértve a nagy és kis kémcsövekhez, bürettákhoz, tölcsérekhez, mérőedényekhez, valamint különböző méretű lombikokhoz és palackokhoz való keféket. A motorral hajtott forgó kefék értékesnek bizonyulnak, ha nagyszámú kémcső vagy palack feldolgozására kerül sor. Ne használjon olyan tisztítókeféket, amelyek annyira elhasználódtak, hogy a gerincük az üvegnek ütközik. Súlyos karcolások keletkezhetnek. A megkarcolt üvegek hajlamosabbak eltörni a kísérletek során. Az üvegáruk egyenletes felületén lévő bármilyen jel potenciális töréspontot jelent, különösen, ha a darabot melegítik. Ne engedje, hogy sav érintkezzen egy üvegáruval, mielőtt a mosószert (vagy szappant) alaposan eltávolította volna. Ha ez megtörténik, zsírréteg képződhet.
Krómsav biztonságos használata*
Ha az üvegáru indokolatlanul elhomályosul vagy szennyeződik, vagy koagulált szerves anyagot tartalmaz, akkor krómsavas tisztítóoldattal kell tisztítani. A dikromátot rendkívül óvatosan kell kezelni, mert erős maró és rákkeltő hatású.
A krómsavas oldat használata esetén a tárgyat a tisztítóoldattal le lehet öblíteni, vagy meg lehet tölteni és állni hagyni. Az, hogy mennyi ideig hagyjuk állni, attól függ, hogy mennyire szennyezett az üvegáru. Viszonylag tiszta üvegáruknak csak néhány percig kell állniuk; ha szennyeződések vannak jelen, például vérrögök, előfordulhat, hogy az üvegárut egész éjszaka állni kell hagyni. A krómsavoldat intenzív maró hatása miatt jó gyakorlat, ha a törzsoldatos üveget és a kezelendő üvegárut lapos üvegedényekbe, ólomból készült vagy ólommal bevont edényekbe, vagy a használt krómsav koncentrációjával kompatibilisnek ítélt műanyag polimeredényekbe helyezzük. Különösen ügyelni kell arra, hogy a krómsavoldatot megfelelően ártalmatlanítsuk.
A csapadékok különleges típusait salétromsavval, királyi vízzel vagy füstölgő kénsavval kell eltávolítani. Ezek nagyon maró hatású anyagok, és csak szükség esetén szabad használni őket.
zsír eltávolítása
A zsírt a legjobb gyenge nátrium-karbonát oldatban való forralással eltávolítani. Aceton vagy más zsíros oldószer is használható. Erős lúgokat nem szabad használni. A szilikonzsír a legkönnyebben eltávolítható, ha a dugót vagy a hordót 2 órán át meleg dekahidronaftalinban áztatjuk.
Az acetonnal lecsöpögtetjük és leöblítjük, vagy 30 percig füstölgő kénsavat használunk. Ügyeljen arra, hogy minden tisztítószert leöblítsen.
Öblítés
A használat előtt feltétlenül el kell távolítani az üvegedényekből az összes szappant, tisztítószert és egyéb tisztítófolyadékot. Ez különösen fontos a tisztítószerek esetében, amelyeknek csekély nyomai zavarják a szerológiai és kulturális reakciókat.
A tisztítás után öblítse le az üvegeszközöket folyó csapvízzel. Ha a kémcsöveket, graduálokat, lombikokat és hasonló edényeket csapvízzel öblítjük, hagyjuk, hogy a víz rövid ideig folyjon bennük és rajtuk, majd minden egyes darabot részben töltsünk meg vízzel, alaposan rázzuk fel és legalább hatszor ürítsük ki. A pipettákat és bürettákat úgy lehet a legjobban átöblíteni, ha egy darab gumicsövet csatlakoztatunk a csaphoz, majd a pipetták vagy büretták kifolyó végét egy tömlőhöz csatlakoztatjuk, és hagyjuk, hogy a víz átfolyjon rajtuk. Ha a csapvíz nagyon kemény, a legjobb, ha használat előtt átfuttatjuk egy ionmentesítőn.
Öblítsük át az üvegedényeket egy nagy desztillált vízzel teli fürdőben. Öblítse ki desztillált vízzel. A desztillált víz megtakarításához használjon egy öt gallonos palackot tartályként. Tárolja egy polcon a tisztítóhely közelében. Csatlakoztasson hozzá egy szifont, és használja azt a tartály feltöltésére a felhasznált desztillált vízzel. Érzékeny mikrobiológiai vizsgálatok esetén az aprólékos tisztítást 12-szeres desztillált vízzel történő öblítésnek kell követnie.
Szennyezett üvegeszközök sterilizálása
A vérrögökkel szennyezett üvegeszközök, például szerológiai csövek, táptalajok, Petri-csészék stb, tisztítás előtt sterilizálni kell. A laboratóriumban úgy lehet a legjobban feldolgozni, hogy egy nagy vödörbe vagy vízzel teli kazánba helyezzük, amelyhez 1-2% lágy szappant vagy mosószert adtunk, és 30 percig forraljuk. Ezután az üvegeszközöket csapvízzel leöblíthetjük, mosószerrel lemoshatjuk, majd ismét leöblíthetjük.
Az üvegeszközöket autoklávozhatjuk, vagy nagy gőzkemencében vagy hasonló készülékben sterilizálhatjuk. Ha vírusok vagy spóraképző baktériumok vannak jelen, az autoklávozás feltétlenül szükséges.
Kezelés és tárolás
A pipetták, palackok vagy büretták öblítésekor vagy mosásakor a törés megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy a hegyek ne érjenek a mosogatóhoz vagy a vízcsaphoz.
A kémcsöveket, tenyésztőcsöveket, lombikokat és egyéb laboratóriumi eszközöket szárítsa meg úgy, hogy fapálcákra akasztja őket, szájukkal lefelé kosarakba helyezi őket, és hagyja őket a levegőn száradni, vagy kosarakba teszi őket sütőben száradni. A szárítási hőmérséklet nem haladhatja meg a 140 °C-ot. A szárítókosarat bélelje ki tiszta ruhával, hogy az edények szája tiszta maradjon.
A bürettákat, pipettákat és palackokat egy összehajtogatott törülközőre állítva szárítsa meg. Védje a tiszta üvegeszközöket a portól. Ez a legjobban úgy érhető el, ha vattával bedugaszoljuk, eltömítjük, egy nehéz papírdarabot ragasztunk a szájukra, vagy pormentes szekrényben helyezzük el az üvegedényeket.
Az üvegedényeket speciálisan erre a célra kialakított állványokban tároljuk. A darabok elkülönítve tartásával kerülje el a törést.
Ne tároljon lúgos folyadékokat mérőlombikokban vagy bürettákban. A dugók vagy elzárócsapok megtapadhatnak.
A Pyrex® és PyrexPlus® laboratóriumi edények megfelelő ápolása és kezelése jelentősen megnöveli élettartamukat és növeli munkahelye biztonságát.
Az üveg laboratóriumi edények meghatározott típusainak tisztítása
PyrexPlus® laboratóriumi edények
Autoklávozás:
PyrexPlus® laboreszközök sikeresen sterilizálhatók folyadékokkal vagy száraz ciklusú sterilizálással, amely vákuum nélküli vagy alacsony vákuummal (<5 hüvelyk Hg) jár.
Az automatizált autoklávokhoz ajánlott ciklusok a következők:
FIGYELMEZTETÉS: Mindig autoklávozza a laza kupakkal vagy lezárással ellátott edényeket.
A gőzsterilizálás ideje nem haladhatja meg a 15 percet 121 °C-on (250 °F). A szárítási idő nem haladhatja meg a 15 percet 110 °C-on (230 °F). Az autokláv tényleges üreghőmérsékletét ellenőrizni kell, hogy az autokláv hőmérséklete ne haladja meg az ajánlott sterilizálási és szárítási hőmérsékletet.
Autoklávozás-felhőzet
Ha a bevonat az oldott nedvesség miatt zavarosnak tűnik, egyszerűen hagyja egy éjszakán át szobahőmérsékleten száradni, vagy rövid ideig melegítse 110 °C-ra (230 °F).
Tisztítás
Az általános gyakorlat szerint használat előtt minden üvegedényt tisztítson meg. Kézi vagy automata mosogatógépben történő tisztításhoz bármilyen nem súrolószeres üvegáru tisztítószer használható. Mosogatógép vagy üvegáru szárító használata esetén ügyelni kell arra, hogy a szárítási hőmérséklet ne haladja meg a 110 °C-ot (230 °F). A száraz hőnek való kitettséget a lehető legkisebbre kell csökkenteni.
Kerülje az olyan keféket és tisztítóbetéteket, amelyek lehorzsolhatják az üveget vagy károsíthatják a bevonatot. Krómsavas tisztítóoldat használata esetén minimalizálja az oldat érintkezését a bevonattal.
Címkézés és jelölés./h2>
A PyrexPlus® laboratóriumi edények bevonatának ideiglenes jelölésére vagy feliratozására vízbázisú jelölőket használjon. Az oldószer alapú jelölők, festékek és foltok nem távolíthatók el a bevonatról.
MEGJEGYZÉS: A PyrexPlus® laboredények kezelése során enyhe "műanyag" szag érezhető. Ez a műanyag bevonatban lévő adalékanyagoknak köszönhető, amelyek a kiváló teljesítményért felelősek. A szag normális, és nem befolyásolja a belső boroszilikát üvegfelület inertitását.
A PyrexPlus® laboratóriumi üvegáruk használata és ápolása további információkért.
Büretták
Vegye ki a dugót vagy a gumihegyet, és mossa ki a bürettát mosószerrel és vízzel. Öblítse le csapvízzel, amíg az összes szennyeződést el nem távolítja. Ezután öblítse le desztillált vízzel és szárítsa meg. A dugót vagy a gumihegyet külön mossa ki. Mielőtt üvegcsapot helyezne a bürettába, kenje be az illesztést csapkenőanyaggal. Csak kis mennyiségű kenőanyagot használjon. A bürettákat használaton kívül mindig le kell fedni.
Kultúracsövek
A korábban használt tenyésztőcsöveket tisztítás előtt sterilizálni kell. A tenyésztőcsövek sterilizálására a legjobb módszer a 30 perces autoklávozás 121 °C-on (15 psi nyomáson). A lehűléskor megszilárduló tápfolyadékot még forrón ki kell önteni a csövekből. Miután a csöveket kiürítettük, keféljük át mosószerrel és vízzel, alaposan öblítsük le csapvízzel, öblítsük le desztillált vízzel, tegyük egy kosárba, és szárítsuk meg.
Ha a csöveket olyan táptalajjal kell megtölteni, amelyet autoklávozással sterilizáltunk, ne dugaszoljuk be, amíg a táptalajt hozzá nem adjuk. Így a közeg és a csövek is sterilizálódnak egy autoklávozással.
Ha a csöveket steril közeggel kell megtölteni, dugaszolja be és sterilizálja a csöveket az autoklávban vagy a szárazlevegős sterilizátorban a közeg hozzáadása előtt.
Tálak és tenyésztőpalackok
Az tenyésztőcsöveknél részletezett módon sterilizáljon és tisztítson. Csomagolja be nehéz papírba, vagy tegye petri-csészékbe. Sterilizálja autoklávban vagy szárazlevegős sterilizátorban.
Pipetták
A pipettákat használat után azonnal tegye a hegyükkel lefelé egy vízzel teli hengerbe vagy magas üvegbe. Ne ejtse őket az üvegbe. Ez eltörheti vagy letörheti a pipettahegyeket, és a pipetták használhatatlanná válhatnak a pontos mérésekhez. Egy pamut- vagy üveggyapot párna az edény alján segít megelőzni a pipettahegyek törését. Ügyeljen arra, hogy a vízszint elég magas legyen ahhoz, hogy minden pipetta nagyobb részét vagy egészét elmerítse. Ezután a pipettákat le lehet üríteni, és egy oldott mosószerrel teli hengerbe vagy edénybe, vagy ha kivételesen piszkosak, egy krómsavas tisztítóoldattal teli edénybe lehet helyezni. Több órás vagy éjszakai áztatás után engedje le a pipettákat, és futtassa át rajtuk a csapvizet, amíg a szennyeződés minden nyomát el nem távolítja. Legalább egy órán át áztassa a pipettákat desztillált vízben. Vegye ki a desztillált vízből, öblítse le, szárítsa meg a külsejét egy ruhával, rázza ki a vizet, és szárítsa meg.
Vérsejtszám-számláló-hígító pipetták
A használat után alaposan öblítse ki hideg csapvízzel, desztillált vízzel, alkohollal vagy acetonnal, majd éterrel. Szívással szárítsa meg. Ne fújjon bele a pipettákba, mert akkor a pipetta belsejében nedvesség kondenzálódik.
A koagulált vér vagy szennyeződés részecskéinek eltávolításához tisztítóoldatot kell használni. Egyik esetben elegendő egyfajta oldat, míg egy másik esetben erősebb oldatra lehet szükség. A legjobb, ha a pipettát megtöltjük a tisztítóoldattal, és egy éjszakán át állni hagyjuk. Használható nátrium-hipoklorit (mosófehérítő) vagy mosószer. A hidrogén-peroxid is hasznos. Nehéz esetekben használjon tömény salétromsavat. Egyes részecskéket lószőrrel vagy finom drótdarabbal kell fellazítani. Vigyázzon, hogy ne karcolja meg a pipetta belsejét.
Automatic Pipet Washers
Ahol naponta nagyszámú pipettát használnak, ott célszerű automata pipettamosót használni. Ezek némelyike fémből készült, és állandó szerelvényekkel közvetlenül csatlakoztatható a hideg és melegvíz-ellátáshoz. Mások, például a polietilénből készültek, gumitömlővel csatlakoztathatók a vízellátáshoz. A polietilén kosarak és edények használhatók a pipetták krómsavas tisztítóoldatban való áztatására és öblítésére. Elektromosan fűtött fém pipettaszárítók is kaphatók.
A szárítás után a pipettákat pormentes fiókba helyezze. A szerológiai és bakteriológiai pipettákat csomagolja papírba, vagy helyezze pipettásdobozokba, és sterilizálja szárazlevegős sterilizátorban. A fertőző anyagok átvitelére használt pipetták felső végébe a sterilizálás előtt pamutdugót kell helyezni. A dugó megakadályozza, hogy a mérendő anyag véletlenül a pipettázó eszközbe kerüljön.
Serológiai csövek
A szerológiai csöveknek kémiailag tisztának kell lenniük, de nem kell sterilnek lenniük. Azokat a vérmintákat azonban, amelyeket egy ideig szobahőmérsékleten kell tartani, steril edénybe kell gyűjteni. Célszerű lehet minden csövet sterilizálni.
A vért tartalmazó csövek tisztításához és sterilizálásához dobja ki a vérrögöket egy hulladékgyűjtő edénybe, és helyezze a csöveket egy nagy kosárba. A kosarat a többivel együtt tegyük egy nagy vödörbe vagy üstbe. Fedjük le vízzel, adjunk hozzá megfelelő mennyiségű lágyszappant vagy mosószert, és forraljuk 30 percig. Öblítse le a csöveket, tisztítsa meg kefével, öblítse le és szárítsa meg a szokásos óvintézkedésekkel.
A szerológiai üvegeszközök mosásakor feltétlenül szükséges, hogy minden sav, lúg és mosószer teljesen eltávolításra kerüljön. A savak, lúgok és mosószerek kis mennyiségben is zavarják a szerológiai reakciókat. A szerológiai csöveket és üvegeszközöket minden más üvegeszközöktől elkülönítve kell tartani, és csak szerológiai eljárásokhoz kell használni.
Diákok és fedőüvegek
Különösen fontos, hogy a vérfilmek vagy bakteriológiai kenetek készítéséhez használt mikroszkópos tárgylemezek és fedőüvegek tökéletesen tiszták és karcmentesek legyenek. A tárgylemezeket meg kell mosni, 10 percre jégecetsavba kell helyezni, majd desztillált vízzel leöblíteni, és tiszta papírtörlővel vagy ruhával szárazra törölni. Miután a tárgylemezeket megmostuk, helyezzük őket egy széles üvegbe alkoholba. Szükség szerint vegye ki az üvegből, és törölje szárazra. Ha a tárgylemezeket szárazon tároljuk, használat előtt mossuk le őket alkohollal.
*Krómsavas tisztítóoldat - Használjon porított kereskedelmi vagy műszaki minőségű nátriumdikromátot vagy káliumdikromátot. Ha a vegyület kristályok formájában van, mozsárban őrölje finom porrá. Egy literes főzőpohárban lévő 20 gramm porhoz adjon egy kevés vizet, amely elegendő ahhoz, hogy híg pasztát kapjon. Lassan, jól megkeverve adjunk hozzá kb. 300 ml kereskedelmi forgalomban kapható tömény kénsavat. Töltsük át egy üvegdugós üvegbe.
Nagyobb mennyiségek ugyanilyen arányban készíthetők. A tiszta felülúszó oldatot használjuk fel. A krómsavoldat többször is felhasználható, amíg nem kezd zöldes színűvé válni. A megfelelő előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. Hígítsa nagy mennyiségű vízzel, mielőtt kidobja, vagy óvatosan semlegesítse a hígított oldatot nátrium-hidroxiddal. A krómsavoldat erősen savas, és erősen égeti a bőrt. Óvatosan bánjunk vele.