Saltar a
I6154
ProteoMass Insulin chain B oxidized MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol
Sinónimos:
Insulin Chain B Oxidized from bovine pancreas
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C157H232N40O47S2
Número CAS:
Peso molecular:
3495.89
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mol wt
monoisotopic mol wt 3,493.6513 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc8c
InChI
1S/C157H232N40O47S2/c1-79(2)57-104(181-130(211)86(15)172-136(217)103(50-53-125(209)210)180-152(233)127(84(11)12)194-148(229)107(60-82(7)8)184-145(226)113(67-95-70-165-78-171-95)189-150(231)115(74-198)176-123(206)73-169-133(214)116(75-245(239,240)241)191-140(221)105(58-80(3)4)182-144(225)112(66-94-69-164-77-170-94)188-138(219)102(48-51-119(160)202)178-146(227)114(68-120(161)203)190-153(234)126(83(9)10)193-131(212)98(159)61-89-31-21-18-22-32-89)139(220)185-110(64-92-40-44-96(200)45-41-92)142(223)183-106(59-81(5)6)147(228)195-128(85(13)14)154(235)192-117(76-246(242,243)244)134(215)168-71-121(204)174-101(49-52-124(207)208)137(218)177-99(38-29-55-166-157(162)163)132(213)167-72-122(205)175-108(62-90-33-23-19-24-34-90)141(222)186-109(63-91-35-25-20-26-36-91)143(224)187-111(65-93-42-46-97(201)47-43-93)149(230)196-129(88(17)199)155(236)197-56-30-39-118(197)151(232)179-100(37-27-28-54-158)135(216)173-87(16)156(237)238/h18-26,31-36,40-47,69-70,77-88,98-118,126-129,198-201H,27-30,37-39,48-68,71-76,158-159H2,1-17H3,(H2,160,202)(H2,161,203)(H,164,170)(H,165,171)(H,167,213)(H,168,215)(H,169,214)(H,172,217)(H,173,216)(H,174,204)(H,175,205)(H,176,206)(H,177,218)(H,178,227)(H,179,232)(H,180,233)(H,181,211)(H,182,225)(H,183,223)(H,184,226)(H,185,220)(H,186,222)(H,187,224)(H,188,219)(H,189,231)(H,190,234)(H,191,221)(H,192,235)(H,193,212)(H,194,229)(H,195,228)(H,196,230)(H,207,208)(H,209,210)(H,237,238)(H4,162,163,166)(H,239,240,241)(H,242,243,244)/t86-,87-,88+,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
InChI key
CZJQESISDHGFTC-DQCCOYHDSA-N
Application
Peptide calibration standard for MALDI-MS instruments.
Biochem/physiol Actions
Insulin regulates the cellular uptake, utilization, and storage of glucose, amino acids, and fatty acids. It inhibits the breakdown of glycogen, protein, and fat. The β chain is a substrate for carboxypeptidase Y.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I6279R1153Y0001717
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
-
packaging
-
mol wt
monoisotopic mol wt 3,493.6513 Da
mol wt
monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
mol wt
-
mol wt
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chuchu Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(12), E2524-E2532 (2017-03-08)
Pain-producing animal venoms contain evolutionarily honed toxins that can be exploited to study and manipulate somatosensory and nociceptive signaling pathways. From a functional screen, we have identified a secreted phospholipase A2 (sPLA2)-like protein, BomoTx, from the Brazilian lancehead pit viper
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
I6154-5X1VL04061833857694
I6154-1VL04061838057082