Saltar a
56451
1,5-Diaminonaphthalene
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H6(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
158.20
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-817-8
Beilstein/REAXYS Number:
907947
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
composition
carbon content, 75.92% (theory), hydrogen content, 6.37% (theory), nitrogen content, 17.71% (theory)
analyte chemical class(es)
oligonucleotides, peptides
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
185-187 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5.0 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5.0 mg/kg, Co: ≤5.0 mg/kg, Cr: ≤5.0 mg/kg, Cu: ≤5.0 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5.0 mg/kg, Mn: ≤5.0 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5.0 mg/kg, Pb: ≤5.0 mg/kg, Zn: ≤5.0 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,5-Diaminonaphthalene is used in the production of 1,5-naphthalene diisocyanate and polyurethane elastomers.
Application
1,5-Diaminonaphthalene is used as an effective matrix in the analysis of IgG protein using top-down and middle-down mass spectrometry with multiple fragmentation techniques such as electron transfer dissociation (ETD) and matrix-assisted laser desorption ionization in-source decay (MALDI-ISD) method.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
metal trace analysis corresponds to requirements
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diaminonaphthalene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
438.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
226 °C - DIN 51758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)