Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
252.06
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
analyte functional class(es)
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
analyte chemical class(es)
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
technique(s)
MALDI-MS: suitable
solubility
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(Br)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
REWONLOPJHWIMK-VMPITWQZSA-N
Application
- suitable as MALDI-Matrix material
- suitable for collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS)
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?