Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 143.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 260.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 414.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 817.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1450.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 6000.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
form
powder or crystals
mol wt
12327 Da
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CYC1(512500)
General description
Application
- per la colorazione della citocromo ossidasi usando tessuto cerebrale di topo
- come componente della miscela di controllo per valutare l'accuratezza degli spettri nella spettrometria di massa tandem per l′identificazione di peptidi
- per studiarne l′effetto su stabilità, trasporto e ritenzione di colloidi di biochar (BC) in mezzi porosi saturi a svariate condizioni di pH e forza ionica (IS) delle soluzioni
- come componente di una soluzione di colorazione per il rivelamento dell′attività della citocromo ossidasi usando tessuto cerebrale di topo
- come componente nel saggio utilizzato per studiarne l'efficacia nello scavenging dello ione superossido
- come componente del terreno DMEM privo di siero per valutare la riduzione aspecifica del citocromo c negli astrociti e nelle cellule HT-29
Biochem/physiol Actions
Il citocromo c risulta essere un importante mediatore nei pathway apoptotici. Il rilascio del citocromo c mitocondriale nel citoplasma stimola l′apoptosi e viene comunemente usato come indicatore del processo apoptotico nella cellula. Indagini sull′effetto della saponina Paris I (PS I) sulla crescita delle cellule di carcinoma gastrico umano (cellule SGC7901) hanno mostrato un livello elevato di citocromo c citoplasmatico. Ne risulta un′inibizione della proliferazione delle cellule SGC7901 attraverso l′induzione dell′apoptosi mitocondrio-dipendente per mezzo del citocromo.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | description ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture | description ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis | description ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable, cell culture | mammalian: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable |
| assay ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | assay ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | assay ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source bovine heart | biological source bovine heart | biological source horse heart | biological source human heart |
| suitability suitable for molecular biology | suitability - | suitability suitable for molecular biology | suitability - |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| mol wt 12327 Da | mol wt 12327 Da | mol wt 12,384 | mol wt 11 kDa by SDS-PAGE |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citocromo c
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?