Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 146.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.599
density
1.146 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
Fc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7FO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI key
YSIYEWBILJZDQH-OWOJBTEDSA-N
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 97% |
| assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.599 | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form solid | form powder |
| density 1.146 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| functional group fluoro | functional group aldehyde, bromo | functional group acyl chloride, nitro |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
> 110 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?