Documenti fondamentali
G7021
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucose
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Destrosio
Scegli un formato
1 KG
CHF 77.50
100 G
CHF 78.10
10 KG
CHF 249.00
5 KG
CHF 265.00
CHF 77.50
Spedizione prevista il16 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 77.50
100 G
CHF 78.10
10 KG
CHF 249.00
5 KG
CHF 265.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
CHF 77.50
Spedizione prevista il16 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Descrizione generale
Il glucosio è la fonte di energia del cervello e delle cellule che contengono pochi o nessun mitocondrio. È inoltre un substrato per la glicolisi anaerobica. Il corpo umano immagazzina il glucosio in forma di glicogeno. Quando è presente in scarsa quantità, il glucosio viene rilasciato dal fegato e dai reni tramite il glicogeno. Il glucosio è necessario anche per la formazione di disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.[1]
Applicazioni
  • Il D-(+)-glucosio è stato utilizzato per la coltura delle cellule di mammifero.[2]
  • È stato adoperato per studiare le interazioni tra glucosio e alanina e l′effetto che esercitano sull′attività della via dei pentoso fosfati.[3]
  • È stato inoltre utilizzato per eseguire il test di tolleranza al glucosio nei topi.[4]
Altre note
Anomeri misti
Nota sulla preparazione
Se preparato in concentrazioni più alte di 2 g + 15 ml, questo prodotto può dare origine a soluzioni giallastre.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
L-glutammina meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Sigma-Aldrich
G8540
L-glutammina
D-(+)-Glucosio 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9434
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
49152
D-(+)-Glucosio
α-D-Glucose anhydrous, 96%
Sigma-Aldrich
158968
α-D-Glucose
Ferrier DR
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2013)
Modulation of glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconate dehydrogenase and malic enzyme activity by glucose and alanine in Atlantic salmon, Salmo salar L. hepatocytes.
Sanden M et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 221, 469-480 (2003)
Ontogeny of circadian organization in the rat.
Yamazaki S et al.
Journal of biological rhythms, 24, 55-55 (2009)
A novel long term short interval physical activity regime improves body composition in mice.
Goh J and Ladiges WC
BMC Research Notes, 6, 66-66 (2013)
Jashanpreet Kaur et al.
PloS one, 10(3), e0122354-e0122354 (2015-03-27)
Genotyping studies of Australian Scedosporium isolates have revealed the strong prevalence of a recently described species: Scedosporium aurantiacum. In addition to occurring in the environment, this fungus is also known to colonise the respiratory tracts of cystic fibrosis (CF) patients.
Protocolli
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Contenuto correlato
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the recommended storage duration for stock solutions (for example at 500mM) of item G7021, D-(+)-Glucose, at 4°C?
    1 answer
    1. Glucose solutions are quite stable when filter sterilized and stored at 2 - 8°C. Product G8644, a 100g/L Glucose solution, is assigned a shelf life of 18 months. Stock solutions should be monitored for any change in color or turbidity.
      Helpful?
  2. What is the recommended storage duration for stock solutions of item G7021, D-(+)-Glucose, at -20°C?
    1 answer
    1. The stock solution of item G7021, D-(+)-Glucose, can be stored at temperatures below -20℃ for several months.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review