Merck
Passer à
S8830
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Synonyme(s) :
Cocktail d’inhibiteurs de protéases
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
tablet
Storage temp.:
2-8°C
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Cocktail d′inhibiteurs de protéases SIGMAFAST, comprimés, sans EDTA, for use in purification of Histidine-tagged proteins
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
tablet
storage temp.
2-8°C
General description
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases SIGMAFAST sans EDTA est formulé sous forme de comprimés hydrosolubles conçus pour inhiber les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases aspartiques et les métalloprotéases. Ces comprimés ne contiennent pas de chélateurs de métaux forts comme l'EDTA et sont compatibles avec le traitement des échantillons par chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC). Ces comprimés contiennent également une formule exclusive qui inclut un sel de pepstatine A pour une protection supplémentaire.
Application
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases SIGMAFAST en comprimés présente une spécificité étendue. Il convient pour la purification des protéines à étiquette histidine, mais également pour des utilisations plus larges. Les comprimés peuvent également entrer dans la composition de tampons de lyse cellulaire. Ils ont été optimisés et testés pour être utilisés avec les milieux HIS-Select®.
Biochem/physiol Actions
Inhibe les protéases à sérine, à cystéine et à acide aspartique, ainsi que les métalloprotéases.
Features and Benefits
Sans EDTA : Le cocktail ne contient pas de chélateurs de métaux forts, comme l'EDTA, susceptibles d'interférer avec le traitement par IMAC.
Pepstatine A : Le cocktail contient une formule exclusive qui inclut un sel de pepstatine A, pour une protection supplémentaire qui n'est généralement pas possible en comprimé.
Vaste spécificité : Le cocktail inhibe les protéases à sérine, à cystéine et à acide aspartique ainsi que les métalloprotéases, assurant une large protection pour les échantillons de protéines.
Rendement élevé : Il est recommandé d'utiliser un comprimé, correspondant à 100 ml de cocktail, pour inhiber les protéases présentes dans une masse cellulaire maximale de 20 g, suspendue dans 100 ml d'extrait.
Stabilité de longue durée : Tels qu'ils sont fournis, les comprimés sont stables pendant au moins 2 ans entre 2 et 8 °C, et la solution reconstituée d'inhibiteurs de protéases (1x ou 10x) est stable pendant au moins 2 semaines entre 2 et 8 °C.
Physical form
Comprimé soluble dans l′eau.
Preparation Note
Les comprimés sont stables tels que fournis pendant au moins 2 ans entre 2 et 8 °C. La solution reconstituée d′inhibiteurs de protéases (1x ou 10x) est stable pendant au moins 2 semaines entre 2 et 8 °C.
Un comprimé produit 100 ml de cocktail. Il est recommandé d′utiliser un comprimé pour inhiber les protéases présentes dans une masse cellulaire maximale de 20 g, suspendue dans 100 ml d′extrait.
Other Notes
AEBSF
Bestatine
E-64
Pepstatine A
Phosphoramidon
Leupeptine
Aprotinine
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
S8820P821511836170001
form
tablet
form
tablet
form
DMSO solution
form
tablet
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung, bovine milk
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
S8830-20TAB04061835518432
S8830-2TAB04061835518449
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Can the tablets be stored at -20C? Any stability data around this?
    1 answer
    1. This product is quite stable when stored in tablet form at 2-8°C. While storing the tablets at 20°C is not expected to be detrimental, stability studies have not been conducted. Upon reconstitution, prepared solutions are stable at least 2 weeks at 2-8°C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/262/291/s8830dat-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can we use S8830-SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet for plant extract also?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with plants. For applications involving plants, product P9599, Protease Inhibitor Cocktail, is recommended for plant cell and tissue extracts.
      Helpful?
  3. Can the reconstituted protease inhibitor cocktail solution be stored at -20°C and for how long?
    1 answer
    1. The reconstituted protease inhibitor solution may be stored at 2-8 °C for at least 2 weeks. Long term solution stability studies at -20°C have not been performed, however 10X solutions - 10mL per tablet - will be stable for at least 1 month in frozen aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
  4. Are there publications that cite use of Product S8830, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets?
    1 answer
    1. Yes. Several examples of published papers that cite the use of Product S8830 include these:1.  Smith, E.R., et al., Instability of fibroblast growth factor-23 (FGF-23): Implications for clinical studies.  Clinica Chimica Acta, 412(11-12), 1008-1011 (2011).  Use was with blood at 20 μL cocktail per 1 mL of blood.2.  Reber, S., "Isolation of Centrosomes from Cultured Cells" (Chapter 8), from Microtubule Dynamics: Methods in Molecular Biology (Springer Protocols), vol. 777, pp. 107-116 (2011).
      Helpful?
  5. How should I dissolve Product No. S8830, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor?
    1 answer
    1. You can dissolve the product in 100 ml of water to make a 1X solution. You can make a 10X stock solution using 10 ml of water and then dilute 1:10 for use.  Concentrations greater than 1X may appear slightly hazy. This will not affect the performance of the protease inhibitors.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Can Product No. P8849, Protease Inhibitor Cocktail, be used with with HIS-Select™ products or any other immobilized metal affinity chromatography (IMAC) products?
    1 answer
    1. This product does not contain EDTA and can be used with sample processing by immobilized metal affinity chromatography (IMAC) suchas used for the purification of histidine-tagged proteins..
      Helpful?
  8. What is the difference between Protease Inhibitors P8849 and S8830?
    1 answer
    1. P8849 is a DMSO solution and S8830 is a water soluble tablet. P8849 formulation is considered proprietary but does contain AEBSF, Pepstatin A, Bestatin, E-64, and Phosphoramidon. The formulation of S8830 also contains Aprotinin and Pepstatin A and the exact formulation is given on the product information sheet (under Documents, above).