Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Substrate for assaying mammalian collagenase activity in cell culture.
Physical form
Supplied in 0.01 M acetic acid.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solution | form solution | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration ~1 mg/mL | concentration ~1 mg/mL | concentration 6 mg/mL | concentration 3 mg/mL |
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles