Merck
Passer à
C0832
N-oxyde de clozapine
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₂ serotonin receptor antagonist
Synonyme(s) :
N-oxyde de 8-chloro-11-(4-méthyl-1-pipérazinyl)-5H-dibenzo[b,e](1,4)diazépine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.82
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
N-oxyde de clozapine,
form
solid
Quality Level
SMILES string
C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
OGUCZBIQSYYWEF-UHFFFAOYSA-N
General description
Le N-oxyde de clozapine (CNO), une forme inactive du médicament dénommé clozapine, active les récepteurs couplés aux protéines G (GPCR). Le CNO sert de ligand synthétique au récepteur muscarinique humain modifié. Il produit des effets similaires à ceux de la clozapine après conversion métabolique. La conversion de la clozapine en CNO facilite son passage à travers la barrière hémato-encéphalique.
Application
Le N-oxyde de clozapine a été utilisé :
  • Pour activer le récepteur muscarinique M4 humain (hM4Di) dans le cortex moteur primaire.
  • Pour induire une manipulation chimiogénétique in vivo et altérer l′activité locomotrice chez des souris transgéniques Th-cre.
  • Dans des tests comportementaux chez la souris et pour stimuler des cellules (HEK293).
Biochem/physiol Actions
Antagoniste du récepteur 5-HT2 de la sérotonine ; principal métabolite de la clopazine pouvant être surveillé par HPLC.
Antagoniste du récepteur 5-HT2 de la sérotonine ; principal métabolite de la clopazine.
Features and Benefits
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche en neurosciences. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés en lien avec les neurosciences. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2304C6305D5676
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Clozapine-n-oxide administration produces behavioral effects in Long-Evans rats-implications for designing DREADD experiments
MacLaren DAA, et al.
eNeuro, ENEURO-EN0219 (2016)
Gram scale preparation of clozapine N-oxide (CNO), a synthetic small molecule actuator for muscarinic acetylcholine DREADDs
van der Peet PL, et al.
MethodsX, 5, 257-267 (2018)
Stress Accelerates Defensive Responses to Looming in Mice and Involves a Locus Coeruleus-Superior Colliculus Projection
Li L, et al.
Current Biology, 28(6), 859-871 (2018)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C0832-5MG04061838445520