Merck
Passer à
1.06044
Dichlorométhane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contains
2-methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
240 nm, ≥70%, 245 nm, ≥90%, 260 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Les solvants LiChrosolv® présentent une haute transmittance UV, une faible teneur en particules, une acidité/alcalinité réduite et un petit résidu après évaporation. Cela en fait la solution idéale pour des séparations reproductibles.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l'un des douze principes de la chimie verte. Cette solution d'acétate d'éthyle/éthanol est un produit plus écologique que le dichlorométhane pour la purification chromatographique ; elle a donc été améliorée pour respecter le cinquième principe de la chimie verte ("Utiliser des solvants et des auxiliaires plus sûrs"). Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
Convient aux applications de HPLC et UHPLC-MS.
Features and Benefits
  • conformité testée et spécifiée pour l'UHPLC-MS et l'UHPLC-UV : pour la polyvalence analytique
  • qualité spécifiée en mode positif et négatif dans l'ionisation par électronébulisation (ESI) et ionisation chimique à pression atmosphérique-spectrométrie de masse (APCI-MS) pour les limites de détection les plus basses et fiabilité des analyses pour tous les modes de MS importants (test 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • profil d'impuretés le plus faible : pour des lignes de base sans interférence (test 2)
  • microfiltré sur un filtre de 0,2 µm (test 3) pour assurer :
    —une longue durée de vie aux filtres et aux pièces mécaniques des systèmes de HPLC
    —une réduction du risque réduit de colmatage des colonnes
  • un conditionnement en flacons de verre borosilicaté pour une contamination minimale par les ions métalliques
  • les niveaux les plus faibles d'impuretés de métaux traces pour une formation minimale d'adduits d'ions métalliques
    —< 5 ppb
  • le niveau le plus faible d'impuretés de polyéthylène glycol (PEG) dans la gamme de solvants utilisés pour l'UHPLC-MS (rapport signal/bruit < 50 pour le PEG)
Preparation Note
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Analysis Note
Pureté (GC) : ≥ 99,9 %
Identité (IR) : conforme
Acidité : ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 meq/g
Transmission (à 240 nm) : ≥ 70 %
Transmission (à 245 nm) : ≥ 90 %
Transmission (à 260 nm) : ≥ 99 %
Résidu d′évaporation : ≤ 5,0 mg/l
Eau : ≤ 0,01 %
Le produit est stabilisé avec du 2-méthyl-2-butène.
Filtration sur filtre de 0,2 µm
Other Notes
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation sans danger des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.006681.06048494453
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.9%
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
39.8-40 °C (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorométhane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
106044918504022536908755
106044901004022536905525
106044903004022536908748
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf