Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
T1503
Sigma-Aldrich
Trizma® base
Trizma® Base
≥99.9% (titration), crystalline, primary standard, aminopeptidase substrate
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
Selecione um tamanho
25 G
R$ 234,00
100 G
R$ 336,00
250 G
R$ 712,00
500 G
R$ 1.169,00
1 KG
R$ 1.880,00
5 KG
R$ 6.449,00
10 KG
R$ 7.226,00
25 KG
Consulta
50 KG
Consulta
25 KG
Consulta
R$ 234,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 234,00
100 G
R$ 336,00
250 G
R$ 712,00
500 G
R$ 1.169,00
1 KG
R$ 1.880,00
5 KG
R$ 6.449,00
10 KG
R$ 7.226,00
25 KG
Consulta
50 KG
Consulta
25 KG
Consulta
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 234,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Trizma® base, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Nível de qualidade
descrição
aminopeptidase substrate
Ensaio
≥99.9% (titration)
Formulário
crystalline
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
ELISA: suitable
protein extraction: suitable
cor
white
pH
10.5-12
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C
ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Absorção
≤0.05 at 290 nm at 40%
adequação
suitable for Western blot
suitable for electrophoresis
aplicação(ões)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tris(hidroximetil)aminometano, também conhecido como Trometamol, Tris base ou Trizma® base, desempenha um papel fundamental em várias aplicações de pesquisa como um tampão biológico. Seu pKa ideal de 8,1 o torna a opção preferida para a formulação de tampões como Tris-acetato-EDTA (TAE) e Tris-borato-EDTA (TBE), garantindo a manutenção do pH dentro da faixa fisiológica (pH 7 - 9), aplicável a um amplo espectro de organismos vivos. Apesar de sua utilidade, os pesquisadores precisam ter cautela em estudos proteicos, pois o Tris tem potencial para interferir na atividade de enzimas específicas.
O Tris base pode ser aplicado como padrão basimétrico, independentemente como tampão e como um componente crucial em formulações de tampões mistos, incluindo tampão Tris-EDTA (TE), tampão TAE, tampão TBE, entre outros. Seus atributos incluem pureza, estabilidade essencial e uma natureza relativamente não higroscópica, o que o torna uma opção confiável em ambientes laboratoriais. Nesses ambientes, o Tris base é indispensável para preparar tampões compatíveis com fluidos biológicos e serve como uma solução de pH padrão. Facilita vários procedimentos laboratoriais, como ensaios de lactato desidrogenase, hibridização in situ e extração de proteínas das células. A versatilidade do Tris base se estende a biologia celular, bioquímica e pesquisa de proteínas, contribuindo significativamente para estudos que envolvem a permeabilidade da membrana celular e a preparação de tampões.
Aplicação
A base Trizma® foi usada:
  • como um componente do tampão H (tampão de dissociação celular);[1]
  • para lavagem e saturação de poços na técnica imunoenzimática ELISA duplo sanduíche;[2]
  • como tampão de ensaio para reconstituição de amostras de proteínas extraídas e secas;[3]
  • para preparar tampão Tris-HCl que é usado para estabilizar proteínas;[4]
  • como tampão para extrair carotenoides de tubérculos;[5]
  • como um componente do tampão de amostra durante a extração proteica antes da realização de western blot;[6]
  • como componente do tampão de amostra para eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE);[7]
  • para preparar fluido corporal simulado (SBF) para ensaio de reabsorção de fosfato de cálcio (CaP);[8]
  • como tampão para depósito de polidopamina (PDA) em substrato de aço inoxidável (AI).[9]
Características e benefícios
  • Tamponamento eficaz dentro da faixa de variação de pH de 7 - 9 com um pKa de 8,1 (25 °C)
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação a várias aplicações
  • Pode ser usado em pesquisas de biologia celular e bioquímica
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura, e diminui 0,03-0,05 unidades por diluição de 10 vezes.
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
luvas sugeridas para proteção de respingos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Osteoprotective action of low-salt diet requires myeloid cell?derived NFAT5
Schroder A, et al.
JCI insight, 4(23) (2019)
Effective elimination of chronic lymphocytic leukemia cells in the stromal microenvironment by a novel drug combination strategy using redox-mediated mechanisms
Zhang W, et al.
Molecular Medicine Reports, 7374-7388 (2015)
Expression of cytoskeleton and energetic metabolism-related proteins at human abdominal aortic aneurysm sites.
Modrego J, et al.
Journal of Vascular Surgery, 55(4), 1124-1133 (2012)
F Foudrinier et al.
Journal of clinical microbiology, 41(4), 1681-1686 (2003-04-12)
The clinical value of immunoenzymatic (enzyme-linked immunosorbent assay) detection of anti-Toxoplasma immunoglobulin E (IgE) was assessed by studying 2,036 sera from 792 subjects, comprising seronegative controls and subjects with acute, active, reactivated, or congenital toxoplasmosis. Included were nonimmunized adults; pregnant
Biochemical isolation of insoluble tau in transgenic mouse models of tauopathies.
Sigurdsson E.M., Calero M., and Gasset M, (eds.)
Amyloid Proteins: Methods and Protocols, 473-491 (2012)
Protocolos
This procedure may be used for determination of Endoproteinase Glu-C enzymatic activity using N-t-Boc-L-glutamic acid α-phenyl ester as the substrate.
Carboxypeptidase A activity measured via continuous spectrophotometric rate determination assay with hippuryl-L-phenylalanine substrate.
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
Ver tudo
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product explosive in nature?
    1 answer
    1. As per the SDS of T1503: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/t1503?userType=anonymous, no GHS pictogram for explosive materials has been listed in Section 2, indicating it is not explosive in nature.
      Helpful?
  4. Can I autoclave solutions that contain Product T1503, Trizma® base?
    1 answer
    1. Yes, Trizma buffered solutions may be autoclaved.
      Helpful?
  5. Can Product T1503, Trizma® base be used as a standard?
    1 answer
    1. Trizma base meets the requirements for a primary basimetric standard.
      Helpful?
  6. What is the pH of Trizma® base, T1503?
    1 answer
    1. The pH of a 0.1 M aqueous solution of Trizma base will have a pH of approximately 10.4.
      Helpful?
  7. What type of electrode should I use to measure the pH of Trizma® base T1503?
    1 answer
    1. We recommend the use of glass-calomel electrodes for use with Trizma base solutions through a pH range of 0-12 and a temperature range of -5 °C to 80 °C. Silver/silver chloride reference electrodes are not recommended for use with Trizma solutions that contain proteins.
      Helpful?
  8. How can I use T1503 to make a Trizma® buffered solution?
    1 answer
    1. Trizma base may be used directly in preparing a buffer by adjusting the pH with a 0.1 to 1.0 M HCl or blended with Trizma hydrochloride.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review