252859
Tris Base
99.8-100.1%,≥99.8%, crystalline, ACS reagent
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tris(hidroximetil)-aminometano, ACS reagent, ≥99.8%
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.8%
99.8-100.1%
Formulário
crystalline
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Impurezas
≤0.005% insolubles
≤2% water
cor
white
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (ICP)
Absorção
passes test
aplicação(ões)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
microbiology
atividade externa
DNase, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Em ambientes laboratoriais, Tris base é indispensável para a preparação de tampões compatíveis com fluidos biológicos, agindo como uma solução de pH padrão. Facilita vários procedimentos, como ensaios de lactato desidrogenase, hibridização in situ e extração de proteínas das células. Sua versatilidade se estende a aplicações em laboratórios de cultura celular, bioquímica e biologia molecular, onde contribui para estudos envolvendo permeabilidade da membrana celular e preparação de tampão.
Aplicação
- como solução tampão para o ensaio de lactato desidrogenase, procedimento de hibridização in situ e extração de proteínas das células.
- como um tampão na preparação da amostra de células de fluxo para a espectroscopia Raman
- como um tampão de lavagem em Western blotting
- como um componente tampão na descelularização de tecidos
Características e benefícios
- Tamponamento eficaz dentro da faixa de variação de pH de 7-9 com um pKa de 8,1 (25 ºC)
- Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo sua adequação a várias aplicações
- Pode ser usado em pesquisas de biologia celular e bioquímica
Outras notas
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)