Documentos Principais
T1378
Sigma-Aldrich
Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline, Sigma 7-9®
Sinônimo(s):
Trizma® base, 2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
Selecione um tamanho
100 G
R$ 222,00
500 G
R$ 546,00
1 KG
R$ 805,00
5 KG
R$ 3.718,00
25 KG
Consulta
10 KG
R$ 6.864,00
50 KG
Consulta
100 KG
Consulta
R$ 222,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 222,00
500 G
R$ 546,00
1 KG
R$ 805,00
5 KG
R$ 3.718,00
25 KG
Consulta
10 KG
R$ 6.864,00
50 KG
Consulta
100 KG
Consulta
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 222,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Sigma 7-9®, ≥99% (titration), crystalline
descrição
aminopeptidase substrate
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Impurezas
≤0.5% water (Karl Fischer)
cor
white to off-white
pH
10.5-12
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Absorção
≤0.4 at 290 at 40%
aplicação(ões)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sigma 7-9® também conhecido como Trizma base ou tris(hidroximetil)aminometano, é um tampão biológico versátil usado em várias aplicações, como congelamento de proteína, eletroforese e preparação de soluções tampão, como TAE e TBE. Com um pKa de 8,06, Tris é particularmente valioso em laboratórios que trabalham dentro da faixa típica de pH fisiológico de organismos vivos (pH 7,0-9,0). Também é comumente empregado em combinação com outros agentes de tamponamento para ajustar com precisão o pH da solução.
Além disso, o Tris auxilia no aumento da permeabilidade das membranas celulares. Esse composto é indispensável em laboratórios, onde é utilizado para preparar tampões compatíveis com fluidos biológicos, serve como uma solução de pH padrão e facilita procedimentos como ensaios de lactato desidrogenase, hibridização in situ e extração de proteínas de células.
Aplicação
Sigma 7-9® tem sido usado:
  • como tampão na preparação de amostras em um estudo envolvendo ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)[1]
  • como tampão para a preparação de amostras em pesquisas envolvendo imuno-histoquímica e imunofluorescência[2]
Características e benefícios
  • Adequado para pesquisa biológica e bioquímica
  • Tamponamento eficaz de pH 7-9 (25 °C) com um pKa de 8,1 (25 °C)
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura, e diminui 0,03-0,05 unidades por diluição de 10 vezes.
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
Sigma 7-9 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Qian Liu et al.
Cell & bioscience, 13(1), 138-138 (2023-07-29)
Gamma sensory stimulation may reduce AD-specific pathology. Yet, the efficacy of alternating electrical current stimulation in animal models of AD is unknown, and prior research has not addressed intensity-dependent effects. The intensity-dependent effect of gamma electrical stimulation (GES) with a
Sofie Forsberg Soerensen et al.
Frontiers in neurology, 12, 703249-703249 (2021-08-10)
Background: Optic neuritis (ON) is a common inflammatory optic neuropathy, which often occurs in neuromyelitis optica spectrum disease (NMOSD). An experimental model of NMOSD-ON may provide insight into disease mechanisms. Objective: To examine the pathogenicity of autoantibodies targeting the astrocyte
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 23(6), 415-427 (1992-12-01)
Ketorolac is a new chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) which is marketed for analgesia as the racemate. The drug is administered as the water soluble tromethamine salt and is available in tablets or as an intramuscular injection. The absorption of
Conteúdo relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra tampões biológicos de alta pureza para escala de produção. Assegure a estabilidade, o controle de pH e o fornecimento consistente com as nossas soluções de fabricação especializadas.