Documentos Principais
Z677299
Dermatril nitrile gloves
size XL
Sinônimo(s):
Nitrile gloves, Protective nitrile gloves, disposable glove
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue gloves
blue nitrile
tamanho
XL
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
latex free
powder-free
embalagem
pack of 100 ea (boxes of 100)
fabricante/nome comercial
KCL 740
C × espessura
250 mm × 0.11 mm
Descrição geral
Dermatril is a blue nitrile, powder-free, disposable glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Características e benefícios
  • Anti-static.
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
  • Roughened fingertips for better grip.
  • Rolled cuff edge for easier donning.
  • CE compliant.
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Informações legais
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Questions
  1. Questi guanti sono conformi alla norma EN ISO 374 / type B, protezione specifica per il rischio chimico, AQL 0.65? Grazie
    1 answer
    1. As listed on the Product Detail Page, in the DESCRIPTION section, the gloves comply with the following:
      EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001.
      For more information, please see the following link:
      https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/his/en-gb/products/hand-protection/documents/sps-ppe-dermatril-datasheet.pdf