G7126
Glicina
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Glicina, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
western blot: suitable
Impurezas
≤0.01% Ammonia
perda
≤0.2% loss on drying
cor
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
≤0.01% (Ammonia (NH3))
grupo funcional
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Descrição geral
Além de suas funções biológicas vitais, a glicina demonstra notável versatilidade em várias aplicações de pesquisa. Sua aplicação como reagente bioquímico a torna inestimável em vários ensaios e procedimentos. Sua capacidade de tamponamento permite que ela desempenhe um papel crítico em técnicas de análise de proteínas, como SDS-PAGE e Western Blotting, cromatografia e cultura de células. A natureza zwitteriônica da glicina a torna um tampão eficaz em uma faixa de variação de valores de pH. Na pesquisa imunológica, é amplamente utilizada na preparação de tampões para Western Blotting e outras técnicas. Além disso, sua compatibilidade com várias enzimas a torna útil em ensaios enzimáticos, como a determinação de lactato. Além disso, a glicina contribui para a formulação de tampões para estabilização de proteínas, controle de pH e reações enzimáticas.
Aplicação
- A glicina foi adicionada ao tampão de transferência durante o procedimento de western blotting.
- Ela foi usada na solução preparada para dissolver cristais de formazan em ensaio de citotoxicidade com MTT (brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5 difeniltetrazólio).
- Ela foi usada para encerrar o ensaio de leucemia basofílica de rato (RBL).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Adequado para pesquisa em biologia celular e bioquímica
- Composto de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
Outras notas
Informações legais
produto comparável
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Protocolos
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.