Documentos Principais
T4661
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.9% (titration), crystalline
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
Selecione um tamanho
100 G
R$ 396,00
1 KG
R$ 1.993,00
5 KG
R$ 8.825,00
R$ 396,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 396,00
1 KG
R$ 1.993,00
5 KG
R$ 8.825,00
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 396,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
descrição
aminopeptidase substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% (titration)
Formulário
crystalline
perda
≤5% (loss on drying, 110 °C)
cor
white
pH
10.0-11.5
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
λ
(290nm < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O Tris é um padrão basimétrico estabelecido e tampão usado em bioquímica e biologia molecular. [1]Pode ser usado sozinho como um tampão ou como um componente de formulações de tampão mistas, como o tampão Tris-EDTA (TE), tampão Tris-acetato-EDTA (TAE), tampão Tris-borato-EDTA (TBE) etc.[2] Ele é puro, essencialmente estável, relativamente não higroscópico e tem um peso equivalente alto. [3]
Aplicação
O Tris base foi usado:
  • Como um componente do tampão de lise para rompimento celular[4][5]
  • No preparo de solução de TBE para PAGE (eletroforese em gel de poliacrilamida)[6][5]
  • Em estudos de complexos dupla-fita de ácidos nucleicos de peptídeos (ANP) e suas sequências de DNA complementares, usando HPLC de troca aniônica[7]
  • Em eletrocromatografia capilar e análise por UV de tocoferóis e tocotrienóis[8]
Embalagem
Atende a todas as especificações de T1503. Para uso em biotecnologia, diagnóstico ou fabricação. Entre em contato para saber sobre quantidades comerciais.
Nota de análise
Não testado quanto à presenã de pirogênios. Os certificados de análise estão disponíveis com informações específicas do lote.
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura, e diminui 0,03-0,05 unidades por diluição de 10 vezes.
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Accumulated lipids rather than the rigid cell walls impede the extraction of genetic materials for effective colony PCRs in Chlorella vulgaris.
Tear CJY, et al.
Microbial cell factories, 12(1), 106-106 (2013)
Enzymatic Activity Assays for Base Excision Repair Enzymes in Cell Extracts from Vertebrate Cells.
Caglayan M, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Genome-wide mapping of embedded ribonucleotides and other noncanonical nucleotides using emRiboSeq and EndoSeq
Ding J, et al.
Nature Protocols, 10(9), 1433-1433 (2015)
Recognition and strand displacement of DNA oligonucleotides by peptide nucleic acids (PNAs). High-performance ionexchange chromatographic analysis
Lesignoli F, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 177-185 (2001)
Capillary electrochromatographic evaluation of vitamin active oil constituents: tocopherols and tocotrienols.
Abidi SL and Rennick KA
Journal of Chromatography A, 913(1-2), 379-386 (2001)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Should it be stored at 4℃??
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, the Safety Data Sheet (SDS).