Documentos
T6066
Sigma-Aldrich
Trizma® base
BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
descrição
aminopeptidase substrate
Ensaio
≥99.9% (titration)
forma
crystalline powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Impurezas
DNase, RNase, protease, none detected
Endotoxin and Total Count Aerobic, Yeast, plus Mold, tested
≤0.2% water (Karl Fischer)
perda
≤0.5% (loss on drying, 110 °C)
cor
white
pH
10.0-11.5
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
pb
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
absorção
≤0.05 at 260 at 1 M
≤0.05 at 290 at 40%
≤0.06 at 280 at 1 M
adequação
suitable for chromatography
suitable for immunoprecipitation
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O Tris base, também conhecido como Trometamol ou Trizma base, desempenha um papel fundamental em várias aplicações de pesquisa como um tampão biológico. É amplamente utilizado em formulações de tampões como os tampões TAE e TBE, seu pKa de 8,1 o torna adequado para manter o pH dentro da faixa fisiológica (pH 7,0-9,0) aplicável à maioria dos organismos vivos. Os pesquisadores, no entanto, precisam ser cautelosos ao estudar proteínas, pois o Tris pode interferir na atividade de certas enzimas.
Esse composto pode ser empregado de forma independente como um tampão ou como parte de formulações de tampão misto, incluindo Tris-EDTA (TE), Tris-acetato-EDTA (TAE), Tris-borato-EDTA (TBE), entre outros. Notavelmente, o Tris base é puro, essencialmente estável e relativamente não higroscópico.
Em laboratórios, o Tris base é indispensável para a preparação de tampões compatíveis com fluidos biológicos, servindo como uma solução de pH padrão e facilitando vários procedimentos, como ensaios de lactato desidrogenase, hibridização in situ e extração de proteínas de células. Sua versatilidade se estende a aplicações em laboratórios de cultura celular, bioquímica e biologia molecular, onde contribui para estudos relacionados à permeabilidade da membrana celular e à preparação de tampão.
Aplicação
O Trizma tem sido usado:
  • como componente da cultura de células estaminais embrionárias humanas (HES) em células de alimentação humana e de camundongos
  • Como componente do tampão de pré-hibridização na hibridização in situ
  • Para suspender proteínas secas antes da caracterização de proteínas por SDS-PAGE
  • Como componente do tampão de lise para lavar e lisar células antes da imunoprecipitação
  • Na extração e enriquecimento de proteínas de membrana para separação por eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida
  • Em estudos de complexos de fita dupla de ácidos nucleicos peptídicos (PNA) e suas sequências complementares de DNA, usando HPLC de troca aniônica
  • Em eletrocromatografia capilar e análise UV de tocoferóis e tocotrienóis
  • Como um componente da solução Tris/base em um ensaio de sulforodamina B (SRB)
Características e benefícios
  • Adequado para cultura de células, pesquisa bioquímica e de biologia molecular
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação a várias aplicações
  • Tamponamento eficaz de pH 7-9 (25 °C) com um pKa de 8,1 (25 °C)
  • Testado quanto à presença de traços aniônicos e catiônicos
  • Testado para DNase, Rnase e protease
Embalagem
T6066-1KT:
Cada kit contém 3 amostras de 100 g, sendo cada amostra de um lote fabricado de forma única.
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura, e diminui 0,03-0,05 unidades por diluição de 10 vezes.
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Recurrent mutations in the MTOR regulator RRAGC in follicular lymphoma.
Peterson LF, et al.
Clinical Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016)
Culture of human embryonic stem cells on human and mouse feeder cells.
Turksen, Kursad
Human Embryonic Stem Cell Protocols, 91-104 (2006)
Membrane proteins and proteomics: un amour impossible?
Santoni V, et al.
Electrophoresis, 21(6), 1054-1070 (2000)
Recognition and strand displacement of DNA oligonucleotides by peptide nucleic acids (PNAs). High-performance ionexchange chromatographic analysis
Lesignoli F, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 177-185 (2001)
Capillary electrochromatographic evaluation of vitamin active oil constituents: tocopherols and tocotrienols.
Abidi SL and Rennick KA
Journal of Chromatography A, 913(1-2), 379-386 (2001)