W4502
Água
suitable for electrophoresis, PCR
Sinônimo(s):
Não tratado com DEPC, Água sem DNase, Água sem RNAse, Água sem nuclease, Água sem protease
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Água, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
densidade de vapor
<1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg
esterilidade
0.1 μm filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
PCR: suitable
electrophoresis: suitable
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
atividade externa
DNase, RNase, Protease, free
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- na síntese de cDNA e na amplificação de PCR
- para diluição de amostra de DNA de rume antes de ensaio de qPCR
- em PCR (reação em cadeia da polimerase) e eletroforese com gel de agarose
- para eluição de RNA durante o isolamento de RNA
Características e benefícios
- Água sem nuclease
- Sem DNase, sem RNase e sem proteases
- Não tratado com DEPC
- Filtrado com filtro de 0,1 µm
- Preparado a partir de água duplamente destilada e duplamente desionizada
- Não é destinado ao uso em aplicações moleculares
Este produto é filtrado em filtro de 0,1 um. É designado como um reagente de biologia molecular e é adequado para aplicações de biologia molecular. Este produto foi analisado quanto à ausência de nucleases e proteases, e foi submetido a análise de biocarga. Ele não foi tratado com pirocarbonato dietílico (DEPC).
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Viral RNA Extraction Buffer (VRE100) and related reagents for qRT-PCR and additional viral RNA analyses.
Protocolos
The Imprint® Methylated DNA Quantification Kit provides a high-throughput, non-radioactive means of measuring global DNA methylation shifts.
GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA