154563
Tris Base
≥99.9%, solid, ultrapure grade
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tris(hidroximetil)-aminometano, ultrapure grade, ≥99.9%
grau
ultrapure grade
Ensaio
≥99.9%
forma
solid
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
pb
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1