Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
RDD008
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.9%, powder, anhydrous, Redi-Dri
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
product name
Trizma® base, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.9%
grau
anhydrous
Nível de qualidade
descrição
aminopeptidase substrate
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99.9%
forma
powder
qualidade
free-flowing
não contém
Carbon Fiber
Impurezas
≤0.2% Water (Karl Fischer)
cor
white
pH
10.5-12
7-9
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
pb
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (Water < 0.2%)
absorção
≤0.05 at 290 nm at 40%
λ
(A290 UV absorbance < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O Tris é um padrão basimétrico estabelecido e tampão usado em bioquímica e biologia molecular. Pode ser usado sozinho como um tampão ou como um componente de formulações de tampão mistas, como o tampão Tris-EDTA (TE), tampão Tris-acetato-EDTA (TAE), tampão Tris-borato-EDTA (TBE) etc. Ele é puro, essencialmente estável, relativamente não higroscópico e tem um peso equivalente alto.
Aplicação
O Tris base foi usado:
  • Para preparar Tris-HCl, que é utilizado como um componente do tampão de lise para caracterização de proteínas
  • No preparo do tampão de solução salina tamponada com Tris com Tween-20 (TBST) para western blot
  • No preparo de TBS (solução salina tamponada com Tris) que é utilizado em diálise para neutralizar proteínas
  • Como um componente de tampão de extração de núcleos
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura, e diminui 0,03-0,05 unidades por diluição de 10 vezes.
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Extracellular protease digestion to evaluate membrane protein cell surface localization.
Besingi RN and Clark PL
Nature Protocols, 10(12), 2074-2074 (2015)
Top-down characterization of chicken core histones.
Wu H, et al.
Journal of Proteomics, 184, 34-38 (2018)
A Streamlined Method for the Preparation of Growth Factor-enriched Thermosensitive Hydrogels from Soft Tissue.
Poon CJ, et al.
Acta Biomaterialia (2013)
Active Cdk5 Immunoprecipitation and Kinase Assay.
Bankston AN, et al.
Bio-protocol, 7(13) (2017)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.