Documentos
TRIS-RO
Sigma-Aldrich
Tris base
99.9% (titration), solid, abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
Sinônimo(s):
Trizma® base, amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, 2-, 2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
ID de substância PubChem:
product name
Tris base, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
descrição
aminopeptidase substrate
Ensaio
99.9% (titration)
embalagem
pkg of 1 kg (10708976001)
pkg of 5 kg (11814273001)
fabricante/nome comercial
Roche
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
pb
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
absorção
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Qualidade
Contaminantes: <0,001% de PK e aldolase, sendo cada um, GOT, GPT, MDH e mioquinase <0,01%
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura, e diminui 0,03-0,05 unidades por diluição de 10 vezes.
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Sigma 7-9&#174; &#8805;99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T1378
Sigma 7-9®
Trizma&#174; base NIST&#174; SRM&#174; 723e
NIST723E
Trizma® base
Trizma&#174; base BioXtra, pH 10.5-12.0 (1&#160;M in H2O), &#8805;99.9% (titration)
Sigma-Aldrich
T6791
Trizma® base
Trizma&#174; base BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, &#8805;99.9% (titration)
Sigma-Aldrich
T6066
Trizma® base
Glicina suitable for electrophoresis, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
G8898
Glicina