Documentos
P6911
Sigma-Aldrich
Protease
BioReagent, DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
Sinônimo(s):
Actinase E, Pronase E
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.21
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
powder
peso molecular
monomer ~20 kDa
concentração
≥4 unit/mg
solubilidade
water: 5-20 mg/mL
atividade externa
DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A mixture of at least three proteolytic activities including an extracellular serine protease. In general, serine proteases display a wide range of substrate specificities, which are believed to be mediated by an active site composed of one Asp, one His, and a Ser residue in the molecule. This enzyme prefers to hydrolyze peptide bonds on the carboxyl side of glutamic or aspartic acid.
Especificidade
Uma mistura de pelo menos três atividades proteolíticas, incluindo uma protease de serina extracelular. De modo geral, as proteases de serina apresentam uma ampla gama de especificidades de substratos, que se acredita serem mediadas por um sítio ativo formado por um Asp, uma His e um resíduo de Ser na molécula. Essa enzima prefere hidrolisar ligações peptídicas no lado carboxila do ácido aspártico ou glutâmico.
Aplicação
A protease é tipicamente utilizada em procedimentos de isolamento de ácidos nucleicos em incubações de 0,5-3,0 horas suplementadas com dodecil sulfato de sódio 0,2% e EDTA 10 mM.
Essa enzima é mais ativa em uma faixa de pH mais elevada que a protease alcalina conhecida, demonstrando atividade proteolítica até mesmo em solução de NaOH 0,2 N. Essa enzima é útil na proteólise de proteína insolúvel e para investigação da estrutura da proteína.
Suitable for:
  • Nucleic acid isolation procedures in incubations
  • Degrade protein during nucleic acid purification
  • Proteolysis of insoluble protein
  • Structural protein studies
propriedades físicas
Completamente inativada por aquecimento acima de 80 °C por 15-20 minutos.
Definição da unidade
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Nota de preparo
Coletada de caldo de cultura de S. griseus.
Nota de análise
The protease is incubated for 10 minutes at pH 7.5 at 37°C in a 6 ml reaction volume containing 0.54% casein and 0.041 M potassium phosphate buffer. The reaction is stopped by the addition of 5.0 ml of 0.11 M trichloroacetic acid.
Outras notas
This protease is completely inactivated by heating above 80°C for 15-20 minutes. This enzyme is more active at a higher pH range, showing the proteolytic activity even in 0.2N NaOH solution.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
D Colombatto et al.
Journal of animal science, 81(10), 2617-2627 (2003-10-14)
A dual-flow continuous culture system was used to investigate the effects of pH and addition of an enzyme mixture to a total mixed ration (TMR) on fermentation, nutrient digestion, and microbial protein synthesis. A 4 x 4 Latin square design
P Bressollier et al.
Applied and environmental microbiology, 65(6), 2570-2576 (1999-05-29)
Streptomyces strain K1-02, which was identified as a strain of Streptomyces albidoflavus, secreted at least six extracellular proteases when it was cultured on feather meal-based medium. The major keratinolytic serine proteinase was purified to homogeneity by a two-step procedure. This
Jian-Hua Wang et al.
Journal of virology, 81(17), 8933-8943 (2007-06-15)
Dendritic cells (DCs) potently stimulate the transmission of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) to CD4(+) T cells. Immature DCs (iDCs) located in submucosal tissues can capture HIV-1 and migrate to lymphoid tissues, where they become mature DCs (mDCs) for
O Almog et al.
Journal of molecular biology, 230(1), 342-344 (1993-03-05)
Streptomyces griseus excretes a small molecular mass (30 kDa) aminopeptidase that could be used for various biotechnological applications. This enzyme was isolated from an extracellular protease mixture of Streptomyces griseus (Pronase E. Sigma) and single crystals were obtained by the
Olivier Monestier et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 228, 61-67 (2018-12-07)
The understanding of muscle tissue formation and regeneration is essential for the development of therapeutic approaches to treat muscle diseases or loss of muscle mass and strength during ageing or cancer. One of the critical steps in muscle formation is