C6885
Colagenase
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Clostridium histolyticum
Nível de qualidade
forma
powder
atividade específica
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
adequação
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- no preparo de tecido arterial para estudar produtos finais de glicosilação avançada (AGE)
- para uso junto com outras proteases para desagregação de tumor humano, rim de camundongo, cérebro humano, epitélio pulmonar e muitos outros tecidos.
- em estudos de perfusão hepática e renal, digestão de pâncreas e isolamento de hepatócitos não parenquimais
- no preparo de hepatócitos viáveis a partir de fígado de ratos e no isolamento de adipócitos a partir de tecido adiposo de ratos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
Este produto também contém atividade de clostripaína, protease neutra não específica e tríptica.
produto relacionado
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.