G5663
Glutathione S-Transferase from E. coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Glutathione S-alkenetransferase, Glutathione S-alkyltransferase, Glutathione S-aralkyltransferase, Glutathione S-aryltransferase, Glutathione S-epoxidetransferase, RX: Glutathione R-transferase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
grau
for molecular biology
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
26 kDa
concentração
>0.1 mg/mL
>1 unit/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... GSTM1(2944)
Descrição geral
Especificidade
second substrate.
In ELISA, 0.5 μg of recombinant glutathione S-transferase is the minimum detectable level of enzyme with an anti-glutatione S-transferase, alkaline phosphatase conjugate.
In immunoblot, 50 ng of recombinant GST is the minimum detectable level of enzyme with an anti-glutathione S-transferase, alkaline phosphatase conjugate.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Definição da unidade
forma física
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?