Documentos
R6513
Sigma-Aldrich
Ribonuclease A
for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
Sinônimo(s):
RNase A, Ribonuclease pancreática, Ribonucleato de 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.53
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
forma
lyophilized
atividade específica
≥70 Kunitz units/mg protein
peso molecular
13.7 kDa
~13,700
atividade externa
Exonuclease and endonuclease, none detected
NICKase and DNase, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A RNAse A, Ribonuclease A, é uma endorribonuclease que cliva as ligações fosfodiéster do RNA de fita simples após nucleotídeos pirimidina. Ela ataca na extremidade fosfato 3′ (por exemplo, pG-pG-pC-pA-pG será clivado para produzir pG-pG-pCp e A-pG). A maior atividade é exibida com um RNA de fita simples. A RNase A é um polipeptídeo de cadeia simples com 4 pontes bissulfeto. Ao contrário da RNase B, ela não é uma glicoproteína. As ribonucleases não hidrolisam DNA porque o DNA não tem os grupos 2′-OH, que são essenciais para a formação de intermediários cíclicos. A RNase A também pode hidrolisar RNA de amostras de proteína. A RNase A pode ser inibida por alquilação de His12 e His119 e ativada por sais de potássio e sódio. A RNase é inibida na presença de íons de metais pesados. A RNase também é inibida competitivamente por DNA.
A RNase A é um polipeptídeo de cadeia simples, com 124 aminoácidos ligados por pontes bissulfeto. Ao contrário da RNase B, a RNase A não é uma glicoproteína. A RNase A pode ser inibida por alquilação de His12 ou His119, que estão presentes no sítio ativo da enzima. Os ativadores de RNase A incluem sais potássicos e sódicos.
A RNase A é uma endorribonuclease que ataca no ponto 3′OH fosfato de um nucleotídeo pirimidina. A sequência pG-pG-pC-pA-pG será clivada para gerar pG-pG-pCp e A-pG. A maior atividade é exibida com um RNA de fita simples.
Aplicação
  • A RNase A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e DNA genômico e amostras de proteína.
  • A RNase A também é usada para análise de sequência de RNA e ensaios de proteção.
  • A RNase A foi usada como ferramenta para desenvolvimento de fármacos auxiliado por computador.
  • A RNase A dá suporte à análise de sequências de RNA.
  • A RNase A hidrolisa o RNA contido em amostras de proteínas.
  • A purificação do DNA é apoiada pela RNase A.
A ribonuclease A de pâncreas bovino foi usada:
  • para purificação de DNA plasmidial;
  • para digerir e impedir a coloração de RNA dupla-fita durante a coloração de núcleos;
  • em detecção por imunoperoxidase e imunofluorescência;
  • para tratar células antes de citometria de fluxo;
  • como um componente de tampão de pós-hibridização para lavagem dos cortes de tecido FFPE (fixados em formalina e embebidos em parafina) pós-hibridização in situ;
  • pra tratar células durante o preparo de extratos de proteínas da membrana externa (OMP).
  • ensaios de proteção contra RNases;
  • remoção de RNA ligado de forma inespecífica;
  • análise de sequências de RNA;
  • hidrólise de RNA contido em amostras de proteína.
Características e benefícios
Nossa ribonuclease A altamente estável, a RNase A, é adequada para remoção de RNA, sequenciamento de RNA e purificação de DNA.
Nota de análise
Proteína determinada por E.
Outras notas
Os ativadores de RNase A incluem sais potássicos e sódicos. A RNase A pode ser inibida por alquilação da sua His12 ou His119.
Uma importante aplicação da RNase A é a remoção de RNA de preparados de DNA plasmidial. Para essa aplicação, é usada RNase A isenta de DNase em uma concentração final de 10 μg/ml.
Não é necessário ferver soluções-estoque desse produto de RNase A para inativar DNase residual e fazê-lo pode levar à precipitação da RNase e possível perda de atividade enzimática. Se uma solução de RNase A for aquecida em pH neutro, haverá precipitação. Quando aquecida em um pH mais baixo, pode haver alguma precipitação devido à presença de impurezas proteicas.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kento Kurata et al.
International journal of oncology, 49(6), 2303-2308 (2016-10-18)
Anaplastic thyroid cancer (ATC) is a rare malignancy that progresses extremely aggressively and often results in dismal prognosis. We investigated the efficacy of inhibiting the activated RAS/RAF/MEK pathway in ATC cells aiming to clarify the mechanism of effect and resistance.
Production of hen egg yolk immunoglobulins simultaneously directed against Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in the same egg yolk
Chalghoumi, Raja, et al.
Poultry Science (2008)
Santella, Regina M., and Yu-Jing Zhang
DNA Fingerprinting: An Introduction (2011)
Rapid and irreversible CD4+ T-cell depletion induced by the highly pathogenic simian/human immunodeficiency virus SHIVDH12R is systemic and synchronous
Igarashi Tatsuhiko, et al.
Journal of Virology (2002)
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L.
BioChemistry: An Indian Journal (2002)
Protocolos
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Conteúdo relacionado
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Chromatograms
application for HPLC