This protease is solubilized at 37 °C in a concentration of 0.2 mg/mL in 10 mM sodium acetate/5 mM calcium acetate buffer, pH 7.5. The solution remains stable when refrigerated for 24 hours. There is no specified time for solubility.
P8811
Protease
powder, BioReagent, suitable for mouse embryo cell culture, ≥3.5 units/mg solid
Sinônimo(s):
Actinase E, Pronase E
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
atividade específica
≥3.5 units/mg solid
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
Impurezas
starch, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
Especificidade
Aplicação
Outras notas
Qualidade
propriedades físicas
Definição da unidade
Nota de preparo
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
-
What is the recommended reconstitution time for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the recommended expirtation date for P8811-100mg Lot #SLCB5965 rec'd 1/11/21?
1 answer-
This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services