Documentos Principais
P5380
Sigma-Aldrich
Protease
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
Sinônimo(s):
Proteinase, Subtilisina A
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 528,00
100 MG
R$ 1.104,00
250 MG
R$ 1.736,00
1 G
R$ 5.236,00
R$ 528,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 528,00
100 MG
R$ 1.104,00
250 MG
R$ 1.736,00
1 G
R$ 5.236,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 528,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
Bacillus licheniformis
Nível de qualidade
tipo
Type VIII
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
7-15 units/mg solid
peso molecular
27 kDa
purificado por
crystallization
solubilidade
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear
H2O: soluble, colorless
atividade externa
DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid
RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Determinou-se que a enzima é estável em pH 8-10 e retém uma atividade de até 90% por 24 horas. Sua atividade máxima ocorre em temperaturas entre 55 ºC e 60 °C.
Especificidade
A subtilisina A é um membro da família de endoproteinases de serina S8. Ela tem uma ampla especificidade com uma preferência por um resíduo grande não carregado na posição P1. Ela hidrolisa proteínas nativas e desnaturadas, e é ativa em condições alcalinas.
Aplicação
Esta é uma enzima proteolítica isolada da fermentação de Bacillus licheniformis. É uma endoproteinase de serina, com ampla especificidade para proteínas nativa e desnaturadas, além de ser ativa em condições alcalinas.
O produto foi usado com outras enzimas para proteólise in situ para produzir cristais adequados para determinação da estrutura.[1] Ele também foi usado no processo de isolamento de mitocôndrias subsarcolemais (SS) e intermiofibrilares (IMF) que podem ser usadas para estudos funcionais in vitro.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A protease cataboliza proteínas por hidrólise de ligações peptídicas. As proteases são inativadas por inibidores de sítios ativos de serina, como fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) e diisopropil fluorofosfato. A protease, Produto P5380, é uma endoproteinase de serina, com ampla especificidade para proteínas nativas e desnaturadas, além de ser ativa em condições alcalinas. Ela é ativa em alguns solventes orgânicos, como o octano seco.
propriedades físicas
A subtilisina é uma cadeia polipeptídica única não glicosilada sem pontes dissulfeto e tem um peso molecular de 27 KDa.
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisará a caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol (181 μg) de tirosina por minuto em pH 7,5 a 37 °C (cor por reagente de Folin-Ciocalteu).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Carley R Benton et al.
The Journal of physiology, 586(6), 1755-1766 (2008-02-02)
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) alter the expression of genes involved in regulating lipid metabolism. Rosiglitazone, a PPARgamma agonist, induces tissue-specific effects on lipid metabolism; however, its mode of action in skeletal muscle remains unclear. Since fatty acid translocase (FAT/CD36) was
Tommi Kotila et al.
Nature communications, 9(1), 1892-1892 (2018-05-16)
Actin polymerization powers key cellular processes, including motility, morphogenesis, and endocytosis. The actin turnover cycle depends critically on "re-charging" of ADP-actin monomers with ATP, but whether this reaction requires dedicated proteins in cells, and the underlying mechanism, have remained elusive.
Marie Deprez et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 202(12), 1636-1645 (2020-07-30)
Rationale: The respiratory tract constitutes an elaborate line of defense that is based on a unique cellular ecosystem.Objectives: We aimed to investigate cell population distributions and transcriptional changes along the airways by using single-cell RNA profiling.Methods: We have explored the
L Proctor et al.
Gynecologic oncology, 146(3), 596-602 (2017-06-26)
We sought to determine whether DNA ploidy correlates with the four molecular subgroups of endometrial carcinoma (EC) as determined using ProMisE (Proactive Molecular Risk Classifier for Endometrial Cancer). 90 cases of EC previously characterized by clinicopathological parameters, outcomes, and ProMisE
Shannon E Campbell et al.
The Journal of biological chemistry, 279(35), 36235-36241 (2004-05-27)
Fatty acid translocase (FAT)/CD36 is a long chain fatty acid transporter present at the plasma membrane, as well as in intracellular pools of skeletal muscle. In this study, we assessed the unexpected presence of FAT/CD36 in both subsarcolemmal and intermyofibril
Protocolos
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
Questions
  1. Hi  How I can mix my enzyme with water?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at normal usage concentrations.
      Kindly review the technical data sheet for concentration suggestions available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/194/864/p5380pis-ms.pdf