Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
P5147
Sigma-Aldrich
Protease
Type XIV, ≥3.5 units/mg solid, powder
Sinônimo(s):
Actinase E, Pronase E
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Streptomyces griseus
Nível de qualidade
tipo
Type XIV
forma
powder
atividade específica
≥3.5 units/mg solid
solubilidade
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble 0.2 mg/mL at 37 °C, clear, colorless to tan
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Especificidade
Uma mistura de pelo menos três atividades proteolíticas, incluindo uma protease de serina extracelular. De modo geral, as proteases de serina apresentam uma ampla gama de especificidades de substratos, que se acredita serem mediadas por um sítio ativo formado por um Asp, uma His e um resíduo de Ser na molécula. Essa enzima prefere hidrolisar ligações peptídicas no lado carboxila do ácido aspártico ou glutâmico.
Aplicação
A enzima da Sigma foi usada para digerir e analisar complexos heparina-antitrombina. Ela também foi usada para isolar amido resistente a enzimas.
A protease de Streptomyces griseus foi utilizada:
  • para digestão de tecido do núcleo pulposo (NP)
  • na catalisação da reação “one pot” assimétrica de Mannich
  • para desproteinização do amido
  • na digestão de cortes de cérebro para dissociação das células
A protease é tipicamente utilizada em procedimentos de isolamento de ácidos nucleicos em incubações de 0,5-3,0 horas suplementadas com dodecil sulfato de sódio 0,2% e EDTA 10 mM.
A protease é uma enzima utilizada para quebrar proteínas por meio da hidrólise de ligações peptídicas. A protease é utilizada para degradar proteínas, estudar inibidores de protease e estudar a cinética da inativação térmica. A protease é utilizada em procedimentos de isolamento de ácidos nucleicos em incubações. A protease de Streptomyces griseus foi utilizada em investigações cristalográficas e cinéticas do complexo covalente formado por aldeídos tetrapeptídeos e proteases de serina.
Essa enzima é mais ativa em uma faixa de pH mais elevada que a protease alcalina conhecida, demonstrando atividade proteolítica até mesmo em solução de NaOH 0,2 N. Essa enzima é útil na proteólise de proteína insolúvel e para investigação da estrutura da proteína.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A protease cataboliza proteínas por hidrólise de ligações peptídicas. As proteases são inativadas por inibidores de sítio ativo de serina, como fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) e diisopropilfluorofosfato. A protease de Streptomyces griseus é uma mistura de pelo menos três atividades proteolíticas, incluindo uma protease de serina extracelular. As proteases de serina apresentam uma ampla gama de especificidades de substratos, que se acredita serem mediadas por um sítio ativo formado por um Asp, uma His e um resíduo de Ser na molécula. Essa enzima prefere hidrolisar ligações peptídicas no lado carboxila do ácido aspártico ou glutâmico.
Este produto é uma mistura de pelo menos três atividades caseinolíticas e uma atividade de aminopeptidase. As enzimas caseinolíticas foram denominadas protease A de Streptomyces griseus, protease B de Streptomyces griseus e tripsina de Streptomyces griseus. Este produto pode ser utilizado quando for necessária uma degradação extensa ou completa de proteínas. Esta mistura de proteases é altamente inespecífica e pode digerir até >70% de caseína como monoaminoácidos.
Características e benefícios
  • altamente estável na faixa de pH de 5,0 a 9,0, com pico de atividade em pH 8,8
  • compatível com muitos tampões para isolamento de DNA e RNA
  • ampla especificidade para substratos
Qualidade
Contém acetato de cálcio.
propriedades físicas
Completamente inativada por aquecimento acima de 80 °C por 15-20 minutos.
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisa caseína para produzir uma cor equivalente a 1,0 μmol (181 μg) de tirosina por min em pH 7,5 a 37 °C (cor pelo reagente de Folin-Ciocalteu).
Nota de preparo
Coletada de caldo de cultura de S. griseus.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Simone Valentin Hansen et al.
PloS one, 13(10), e0205461-e0205461 (2018-10-12)
Drosophila DNA replication-related element binding factor (DREF) is a transcription regulatory factor that binds the promoters of many genes involved in replication and cell proliferation and is required for normal cell cycle progression. Human DREF/zinc finger BED domain-containing protein 1
A Chan et al.
The Journal of biological chemistry, 272(35), 22111-22117 (1997-08-29)
Although heparin has been used clinically for prophylaxis and treatment of thrombosis, it has suffered from problems such as short duration within compartments in vivo that require long term anticoagulation. A covalent antithrombin-heparin complex has been produced with high anticoagulant
An improved fractionation system for pronase on CM-sephadex.
J Jurásek et al.
Canadian journal of biochemistry, 49(11), 1195-1201 (1971-11-01)
Protease-catalysed direct asymmetric Mannich reaction in organic solvent
Xue Y, et al.
Scientific reports, 2, 761-761 (2012)
G D Brayer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(1), 96-100 (1979-01-01)
X-ray crystallographic data show that a specific tetrapeptide aldehyde inhibitor (N-acetylprolylalanylprolylphenylalaninal) forms a stable, covalent, tetrahedral addition complex with the serine protease, SGPA, from Streptomyces griseus. Earlier proposals, based on kinetic measurements, for the covalent nature of such linkages are