D8276
DNA Polymerase I, Klenow Fragment from Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
103 kDa
concentração
~3,000 units/mL
nº de adesão UniProt
atividade externa
Endonuclease, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
Descrição geral
Aplicação
- DNA sequencing by the Sanger dideoxy method
- Synthesis of the complementary strand of cDNA
- Filling in 5′-overhangs in double stranded DNA to form blunt ends
- Mutagenesis of DNA with second strand synthesis using oligonucleotides
- Labeling DNA by the random primer method
Componentes
Definição da unidade
Reconstituição
Nota de análise
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1