D2886
DNA Ligase from T4-infected Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Polydeoxyribonucleotide Synthase, Polynucleotide Ligase, T4 DNA Ligase
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
4,000 U/mL
peso molecular
68 kDa
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bacteriophage T4 ... 30(1258680)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Ligation of blunt ended or cohesive DNA fragments
- Ligation of cloning vector and restriction insert fragments
- Seal nicks in double stranded DNA and RNA or DNA/RNA hybrids
- Couple RNA single strands by bridging oligonucleotide adapters
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Definição da unidade
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1