PRON-RO
Roche
Pronase
from Streptomyces griseus
Sinônimo(s):
protease não específica
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces griseus
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
lyophilized powder
embalagem
pkg of 1 g (10165921001)
pkg of 5 g (11459643001)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
0.5-2 mg/mL
Parâmetros
35-40 °C optimum reaction temp.
técnica(s)
DNA extraction: suitable
cor
white
pH ideal
7.0-8.0
faixa de pH
6.0-9.0
solubilidade
water: soluble 10-20 g/L
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
life science and biopharma
atividade externa
Deoxyribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Ribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
O preparado contém 20% de acetato de cálcio para estabilidade. Ela é livre de amido, conforme os procedimentos atuais de controle de qualidade. A atividade de uma solução diluída que contém cálcio 0,01–0,1 M foi estável por 24 horas em pH neutro a 4 ºC a 8 °C. A pronase também está protegida da inativação térmica pelos baixos níveis de cálcio.
Concentração de trabalho: 0,5 a 2 mg/ml
Solução de trabalho: O solvente recomendado é água destilada.
A solução-estoque é preparada adicionado-se pó de pronase a água destilada (10 a 20 mg/ml).
Condições de armazenamento (solução de trabalho): -15 ºC a -25 °C
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?