Documentos Principais
P8038
Sigma-Aldrich
Proteinase, bacteriana
Type XXIV, 7.0-14.0 units/mg solid, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Proteinase, Protease, Protease alcalina, Subtilo peptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
tipo
Type XXIV
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase
≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase
7.0-14.0 units/mg solid
peso molecular
27 kDa
purificado por
crystallization
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Especificidade
A subtisilina A é um membro da família de endoproteinases de serina S8. Ela tem uma ampla especificidade com uma preferência por um resíduo grande não carregado na posição P1. Ela hidrolisa proteínas nativas e desnaturadas, e é ativa em condições alcalinas.
Aplicação
A enzima da Sigma foi usada para otimizar a liberação de todas as populações mitocondriais de tecido ventricular homogeneizado de coração de rato. Ela também foi usada no tratamento de pré-hibridização de amostras de fígado fixadas em formalina e embebidas em parafina para detecção de DNA humano e viral.
Esta é uma enzima proteolítica isolada da fermentação de Bacillus licheniformis. É uma endoproteinase de serina, com ampla especificidade para proteínas nativa e desnaturadas, além de ser ativa em condições alcalinas. O produto P8038, também conhecido como subtilisina Carlsberg, foi usado para hidrolisar células cardíacas para estudar o silenciamento de NHE1 mitocondrial cardíaco.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proteinase cataboliza proteínas por hidrólise de cadeias peptídicas. As proteases são inativadas por inibidores de sítios ativos de serina, como fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) e di-isopropil fluorofosfato.
propriedades físicas
A subtilisina é uma cadeia polipeptídica única não glicosilada sem pontes dissulfeto e tem um peso molecular de 27 KDa.
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisará a caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol (181 μg) de tirosina por minuto em pH 7,5 a 37 °C (cor por reagente de Folin-Ciocalteu).
Nota de análise
Análise de aminoácidos e eletroforese com foco isoelétrico consistente com subtilisina Carlsberg.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Rebecca Anna-Maria Kenngott et al.
Cells, tissues, organs, 200(2), 153-170 (2015-05-23)
In the present investigation, bovine ovary prenatal development was studied using immunohistochemistry and laser-assisted microdissection (LAM). A major aim of this study was to evaluate the protein expression pattern of intermediate filaments (IF) and distinguish S100 protein (S100 alpha and
N V Naoumov et al.
Journal of clinical pathology, 41(7), 793-798 (1988-07-01)
A rapid and reproducible technique for in situ hybridisation, using biotin labelled probes for the Y chromosome, human DNA, hepatitis B virus DNA and cytomegalovirus DNA on formalin fixed, paraffin embedded liver tissue, was developed. The degree of proteolytic digestion
Joseph W Starnes et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 102(5), 1793-1798 (2007-02-17)
Exercise provides cardioprotection against ischemia-reperfusion injury, a process involving mitochondrial reactive oxygen species (ROS) generation and calcium overload. This study tested the hypotheses that isolated mitochondria from hearts of endurance-trained rats have decreased ROS production and improved tolerance against Ca(2+)-induced
Christian Czernohlavek et al.
Biointerphases, 15(1), 011002-011002 (2020-01-18)
The implementation of self-assembled biomolecules on solid materials, in particular, sensor and electrode surfaces, gains increasing importance for the design of stable functional platforms, bioinspired materials, and biosensors. The present study reports on the formation of a planar hybrid lipid/polymer
María C Villa-Abrille et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 300(4), H1237-H1251 (2011-02-08)
Inhibition of Na(+)/H(+) exchanger 1 (NHE1) reduces cardiac ischemia-reperfusion (I/R) injury and also cardiac hypertrophy and failure. Although the mechanisms underlying these NHE1-mediated effects suggest delay of mitochondrial permeability transition pore (MPTP) opening, and reduction of mitochondrial-derived superoxide production, the