Documentos
M4782
Sigma-Aldrich
Mutanolisina
0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥4000 units/mg protein (biuret)
peso molecular
23 kDa
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control.
Aplicação
Proporciona lise celular branda para o isolamento de biomoléculas facilmente degradáveis e RNA de bactérias. Ele também foi usado na formação de esferoplastos para isolamento de DNA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A mutanolisina é uma N-acetilmuramidase. Como a lisozima, ela é uma enzima muralítica que cliva a ligação β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina do polímero peptidoglicano-polissacarídeo da parede celular bacteriana. Suas porções terminais carboxi estão envolvidas no reconhecimento e na ligação a polímeros específicos da parede celular. A mutanolisina lisa Listeria e outras bactérias gram positivas, como Lactobacillus e Lactococcus.
Definição da unidade
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
forma física
Lyophilized powder containing Ficoll and sodium succinate buffer salts
Nota de preparo
Prepared from M 9901
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tom Vanhoutte et al.
FEMS microbiology ecology, 48(3), 437-446 (2004-06-01)
According to the current insights, the predominant bacterial community in human feces is considered to be stable and unique for each individual over a prolonged period of time. In this study, the temporal stability of both the predominant population and
A rapid and efficient method of lysis of Listeria and other gram-positive bacteria using mutanolysin
Fliss, I., et al.
Biotechniques, 11, 456-457 (1991)
Carli B Jones et al.
Frontiers in genetics, 13, 799615-799615 (2022-04-19)
Short read 16 S rRNA amplicon sequencing is a common technique used in microbiome research. However, inaccuracies in estimated bacterial community composition can occur due to amplification bias of the targeted hypervariable region. A potential solution is to sequence and assess
John M Pfeffer et al.
Journal of bacteriology, 188(3), 902-908 (2006-01-24)
The O acetylation of peptidoglycan occurs specifically at the C-6 hydroxyl group of muramoyl residues. Using a combination of high-performance liquid chromatography-based organic acid analysis and carbohydrate analysis by high-pH anion-exchange chromatography, we determined that strains of Entercoccus durans, E.
Composition of gastrointestinal microbiota in association with treatment response in individuals with metastatic castrate resistant prostate cancer progressing on enzalutamide and initiating treatment with anti-PD-1 (pembrolizumab).
Peiffer, et al.
Neoplasia, 32, 100822-100822 (2022)
Protocolos
This procedure may be used for Mutanolysin products.