L9043
Lysostaphin from Staphylococcus simulans
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Glycyl-glycine Endopeptidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥3000 unit/mg solid
técnica(s)
molecular cloning: suitable
adequação
suitable for sequence analysis test
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3