Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
L6876
Sigma-Aldrich
Lisozima
powder or granules, ≥90 %, ≥39,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Mucopeptídeo N-acetilmuramoil-hidrolase, Muramidase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
forma
powder or granules
atividade específica
≥39,000 units/mg protein
peso molecular
single-chain 14.3 kDa
composição
, ≥90%
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
chicken ... LYZ(396218)
Aplicação
A lisozima da clara dos ovos de galinha foi usada para extração de DNA genômico de células bacterianas. Ela foi usada como um padrão externo para análise de massa por MALDI-TOF (ionização e dessorção a laser assistida por matriz - tempo de voo).
A enzima quebra as paredes celulares das bactérias; usada para preparar esferoplastos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A lisoenzima hidrolisa as ligações β(1→4) entre o ácido N-acetilmurâmico e os resíduos de N-acetil-D-glicosamina no peptidoglicano e entre resíduos de N-acetil-D-glicosamina na chitodextrina. Células gram-positivas são bastante susceptíveis a essa hidrólise, pois suas paredes celulares têm uma alta proporção de peptidoglicano. Bactérias gram-negativas são menos susceptíveis devido à presença de uma membrana externa e uma menor proporção de peptidoglicano. Contudo, essas células podem ser hidrolisadas na presença de EDTA que quela íons metálicos na membrana bacteriana externa.
A enzima fica ativa em um amplo intervalo de pH (6,0 a 9,0). Em pH 6,2, atividade máxima é observada ao longo de um intervalo de forças iônicas (0,02 a 0,100 M) que em pH 9,2 (0,01 a 0,06 M).
Características e benefícios
Lisozima da clara do ovo de galinha é uma enzima versátil com propriedades exclusivas que a tornam eficaz para várias aplicações, incluindo quebra da parede celular bacteriana, extração de DNA genômico e padrão externo para análise de massa. Ela é confiável, ativa em uma ampla faixa de pH e está disponível em vários tamanhos de embalagem.
Definição da unidade
Uma unidade produz uma ΔA450 de 0,001 por min em pH 6,24 a 25 °C, usando uma suspensão de Micrococcus lysodeikticus como substrato, em uma mistura de reação de 2,6 ml (caminho de luz de 1 cm).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Inhibition of lung tumor colonization and cell migration with the disintegrin crotatroxin 2 isolated from the venom of Crotalus atrox.
Galan JA et al.
Toxicon, 51, 1186-1186 (2008)
Valerio Iebba et al.
Scientific reports, 8(1), 8210-8210 (2018-05-31)
In liver cirrhosis (LC), impaired intestinal functions lead to dysbiosis and possible bacterial translocation (BT). Bacteria or their byproducts within the bloodstream can thus play a role in systemic inflammation and hepatic encephalopathy (HE). We combined 16S sequencing, NMR metabolomics
Sara Hernández-Pérez et al.
Journal of cell science, 133(5) (2019-11-30)
In order to mount high-affinity antibody responses, B cells internalise specific antigens and process them into peptides loaded onto MHCII for presentation to T helper cells (TH cells). While the biochemical principles of antigen processing and MHCII loading have been
Genevieve Buckley et al.
Journal of structural biology, 210(2), 107488-107488 (2020-03-04)
Cryo-transmission electron tomography (cryo-ET) in association with cryo-focused ion beam (cryo-FIB) milling enables structural biology studies to be performed directly within the cellular environment. Cryo-preserved cells are milled and a lamella with a typical thickness of 200-300 nm provides an electron
Human intestinal lumen and mucosa-associated microbiota in patients with colorectal cancer.
Chen W et al.
PLoS ONE, 7, e39743-e39743 (2012)
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocolos
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Chromatograms
application for HPLC