L7386
Lisostafina
≥500 units/mg protein, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Endopeptidase glicil-glicina
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lisostafina, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
fonte biológica
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥500 units/mg protein
peso molecular
25 kDa
composição
Protein, 50-70% biuret
embalagem
pkg of (sold on basis of mg protein)
solubilidade
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
pH ideal para atividade: aprox. 7,5
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.