Documentos Principais
L4025
Sigma-Aldrich
Liticase
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
Sinônimo(s):
(1,3)-β-D-Glucan endohydrolase, 1,3-β-Glucan glucohydrolase, Bacterial lyticase, Lysing enzyme
Selecione um tamanho
25000 UNITS
R$ 354,00
50000 UNITS
R$ 618,00
100000 UNITS
R$ 1.164,00
250000 UNITS
R$ 1.832,00
1000000 UNITS
R$ 5.398,00
R$ 354,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0018
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25000 UNITS
R$ 354,00
50000 UNITS
R$ 618,00
100000 UNITS
R$ 1.164,00
250000 UNITS
R$ 1.832,00
1000000 UNITS
R$ 5.398,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 354,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0018
fonte biológica
bacterial (Arthrobacter luteus)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥200 units/mg solid
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lyticase from Arthrobacter luteus has been used for resuspending cells to extract high-molecular weight DNA for polymerase chain reaction (PCR) fingerprint analyses.
Lyticase from Arthrobacter luteus has been used:
  • as a component in spheroplasting buffer to prepare yeast nuclear extracts[1]
  • for digestion in sample preparation for β-glucan enzymatic assay using yeast[1]
  • to lyse cells for RNA isolation[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A liticase hidrolisa a poli-β(1→3)-glicose, como glucana da parede celular de levedura.
Lyticase enzyme is frequently used in fungal research, particularly for species identification using polymerase chain reaction (PCR)-based techniques. It can break down β (1→3) and β (1→4) bonds between glucose units.
Lyticase is a lysing enzyme that is used to extract DNA from yeast cells by inducing partial spheroplast formation.[3] Spheroplasts are subsequently lysed to release DNA. Lyticase is preferred to digest cell walls of yeast, which are difficult to disrupt because the cell walls may form capsules or resistant spores. Lyticase contains β-(1→;3)-glucan laminaripentaohydrolase along with β-(1→3)-glucanase, protease, and mannanase activities.[4] It is useful with yeast cells such as e.g. Candida,[5] Debaryomyces, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, Eremothecium, and Schwanniomyces species.
Definição da unidade
Uma unidade produzirá uma ΔA800 de 0,001 por minuto em pH 7,5 a 25 °C, usando uma suspensão de levedura como substrato em uma mistura de reação de 3 ml.
Outras notas
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Please consult the Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Lisbeth Rosager Poulsen et al.
The Plant cell, 20(3), 658-676 (2008-03-18)
Vesicle budding in eukaryotes depends on the activity of lipid translocases (P(4)-ATPases) that have been implicated in generating lipid asymmetry between the two leaflets of the membrane and in inducing membrane curvature. We show that Aminophospholipid ATPase3 (ALA3), a member
Naturally occurring novel promoters around pyruvate branch-point for recombinant protein production in Pichia pastoris (Komagataella phaffii): pyruvate decarboxylase-and pyruvate kinase-promoters
Massahi A and Calik P
Biochemical Engineering Journal, 138, 111-120 (2018)
A protein transformation protocol for introducing yeast prion particles into yeast
Tanaka M, et al.
Methods in Enzymology, 470, 681-693 (2010)
E C Williamson et al.
Journal of clinical microbiology, 39(1), 47-50 (2001-01-04)
Respiratory tract colonization with Scedosporium apiospermum in patients with chronic suppurative lung disease is a significant concern for lung transplantation candidates, since Scedosporium infections occurring posttransplantation are usually untreatable. Up to 10% of patients with cystic fibrosis attending our respiratory
Tim K Footz et al.
Human molecular genetics, 18(7), 1276-1287 (2009-01-20)
Primary open-angle glaucoma (POAG) is a leading cause of blindness worldwide. POAG is associated with a characteristic progression of changes to ocular morphology and degeneration at the optic nerve head with the loss of visual fields. Physical mapping efforts identified
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.