Documentos Principais
SRE0007
Sigma-Aldrich
Mutanolisina
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Mutanolysin
Selecione um tamanho
25000 UNITS
R$ 2.414,00
100000 UNITS
R$ 6.316,00
R$ 2.414,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25000 UNITS
R$ 2.414,00
100000 UNITS
R$ 6.316,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 2.414,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
bacterial (Streptomyces globisporus)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥4000 units/mg protein (biuret)
peso molecular
23 kDa
concentração
≥40% protein
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control
Aplicação
Proporciona lise celular branda para o isolamento de biomoléculas facilmente degradáveis e RNA de bactérias. Ele também foi usado na formação de esferoplastos para isolamento de DNA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A mutanolisina cliva a ligação β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina do polímero peptidoglicano-polissacarídeo da parede celular bacteriana. Ela lisa Listeria e outras bactérias gram positivas, como Lactobacillus e Lactococcus.
A mutanolisina é uma N-acetilmuramidase. Como a lisozima, ela é uma enzima muralítica que cliva a ligação β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina do polímero peptidoglicano-polissacarídeo da parede celular bacteriana. Suas porções terminais carboxi estão envolvidas no reconhecimento e na ligação a polímeros específicos da parede celular. A mutanolisina lisa Listeria e outras bactérias gram positivas, como Lactobacillus e Lactococcus.
Definição da unidade
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
forma física
Lyophilized powder containing Ficoll® and sodium succinate buffer salts
Informações legais
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Lisostafina lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L7386
Lisostafina
Liticase free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, ≥2000 units/mg protein, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
SAE0098
Liticase
Lisozima powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L6876
Lisozima
Questions
  1. 本製品に含まれる3種類の酵素 1. N-acetylmuramidase M1 2. N-acetylmuramidase M2 3. N-Acetylmuramyl-L-alanine amidase それぞれのアミノ酸配列は同定されていますか。 また、配列を開示いただくことは可能でしょうか。
    1 answer
    1. Unfortunately, this material has not been sequenced.