L4919
Lisozima
BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Mucopeptídeo N-acetilmuramoil-hidrolase, Muramidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken egg white
grau
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥40,000 units/mg protein
peso molecular
single-chain 14.3 kDa
composição
Protein, ≥90%
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in dielectric spectroscopy studies of dynamics of protein
- as a control to measure the human lysozyme activity
- as a supplement in soaking solution to treat lenses
Ações bioquímicas/fisiológicas
A enzima fica ativa em um amplo intervalo de pH (6,0 a 9,0). Em pH 6,2, atividade máxima é observada ao longo de um intervalo de forças iônicas (0,02 a 0,100 M) que em pH 9,2 (0,01 a 0,06 M).
Características e benefícios
- Highly purified by repeated crystallization and dialysis
- Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Definição da unidade
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocolos
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.