Documentos Principais
L7773
Sigma-Aldrich
Lisozima
aseptically filled
Sinônimo(s):
Mucopeptídeo N-acetilmuramoil-hidrolase, Muramidase
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.484,00
R$ 1.484,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.484,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 1.484,00
Check Cart for Availability
esterilidade
aseptically filled
Nível de qualidade
Formulário
powder
enzyme activity
≥40000 units/mg protein
peso molecular
single-chain 14.3 kDa
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
chicken ... LYZ(396218)
Aplicação
A enzima quebra as paredes celulares das bactérias; usada para preparar esferoplastos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A lisoenzima hidrolisa as ligações β(1→4) entre o ácido N-acetilmurâmico e os resíduos de N-acetil-D-glicosamina no peptidoglicano e entre resíduos de N-acetil-D-glicosamina na chitodextrina. Células gram-positivas são bastante susceptíveis a essa hidrólise, pois suas paredes celulares têm uma alta proporção de peptidoglicano. Bactérias gram-negativas são menos susceptíveis devido à presença de uma membrana externa e uma menor proporção de peptidoglicano. Contudo, essas células podem ser hidrolisadas na presença de EDTA que quela íons metálicos na membrana bacteriana externa.
A enzima fica ativa em um amplo intervalo de pH (6,0 a 9,0). Em pH 6,2, atividade máxima é observada ao longo de um intervalo de forças iônicas (0,02 a 0,100 M) que em pH 9,2 (0,01 a 0,06 M).
A lisoenzima hidrolisa as ligações β(1→4) entre o ácido N-acetilmurâmico e os resíduos de N-acetil-D-glicosamina no peptidoglicano e entre resíduos de N-acetil-D-glicosamina na chitodextrina. Células gram-positivas são bastante susceptíveis a essa hidrólise, pois suas paredes celulares têm uma alta proporção de peptidoglicano.
Definição da unidade
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Nota de preparo
Prepared from L6876
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Andrea Weeks et al.
Eye & contact lens, 39(2), 179-185 (2013-02-16)
This study was designed to assess the duration of hyaluronic acid (HA) release from model contact lens materials when HA was physically incorporated into the hydrogel during synthesis and to assess the effects of the HA release on lysozyme sorption.
Agnieszka Zdybicka-Barabas et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(6), 1449-1456 (2013-02-20)
Insect immune response relies on the humoral and cellular mechanisms of innate immunity. The key factors are the antimicrobial polypeptides that act in concert against invading pathogens. Several such components, e.g. apolipophorin III (apoLp-III), lysozyme, and anionic peptide 2, are
Masaki Honda et al.
Transplantation, 95(4), 551-558 (2013-02-21)
Neutrophils are considered responsible for the pathophysiologic changes during hepatic ischemia-reperfusion (I/R) injury; however, few studies have examined real-time intravital neutrophil recruitment. Here, we show a method for imaging the neutrophil recruitment in hepatic I/R injury using two-photon laser scanning
Tao G Dong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), 2623-2628 (2013-01-31)
Type VI protein secretion system (T6SS) is important for bacterial competition through contact-dependent killing of competitors. T6SS delivers effectors to neighboring cells and corresponding antagonistic proteins confer immunity against effectors that are delivered by sister cells. Although T6SS has been
Thomas Gibaud et al.
Physical review letters, 110(5), 058303-058303 (2013-02-19)
We show that gels formed by arrested spinodal decomposition of protein solutions exhibit elastic properties in two distinct frequency domains, both elastic moduli exhibiting a remarkably strong dependence on volume fraction. Considering the large difference between the protein size and
Protocolos
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.