Documentos
SRE0053
Sigma-Aldrich
Lisostafina
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
Sinônimo(s):
Endopeptidase glicil-glicina
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
fonte biológica
bacterial (Staphylococcus sp.)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥500 units/mg protein
peso molecular
26,926 Da
composição
protein, 50-70% biuret
embalagem
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
concentração
50—70% protein
adequação
suitable for microbiological tests
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Lysostaphin is a glycylglycine endopeptidase. It is an important antibacterial enzyme.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lysostaphin has the ability to cleave both viable and heat-killed S. aureus cells. It is one of the major antibacterial agents for the staphylococci. Lysostaphin cleaves the cross-linking pentaglycine bridges in the cell walls of staphylococci. Thus it is considered as an antistaphylococcal therapeutic agent.
A lisostafina é uma endopeptidase de zinco com um peso molecular de cerca de 25 kDa. Como a lisostafina cliva ligações cruzadas de poliglicina na camada de peptidoglicano da parede celular de espécies de Staphylococcus, ela provou ser útil para lise celular e também como possível medicamento antimicrobiano.
pH ideal para atividade: aprox. 7,5
Definição da unidade
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH7.5 at 37°C in a 6.0ml reaction mixture.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Mutanolisina 0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
M4782
Mutanolisina
Lisozima BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L4919
Lisozima
Liticase lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
Sigma-Aldrich
L2524
Liticase
Lisozima powder or granules, ≥90 %, ≥39,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L6876
Lisozima
Lysozyme from hen egg white
Roche
10837059001
Lysozyme
Lysostaphin: a new bacteriolytic agent for the Staphylococcus
Schindler, Ch A and Schuhardt, VT
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 51(3), 414-421 (1964)
Lysostaphin disrupts Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms on artificial surfaces
Wu J A, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(11), 3407-3414 (2003)