M9901
Mutanolisina
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
Sinônimo(s):
Mutanolysin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Streptomyces globisporus)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥4000 units/mg protein (biuret)
peso molecular
23 kDa
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Informações legais
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for Mutanolysin products.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.