Key Documents
CLS3516
Placas multipoços Corning® Costar® tratadas com TC
size 6 wells, clear, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
Materiais
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
descrição
growth area 9.5 cm2
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 50 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3516
tamanho
6 wells
diâmetro do poço
34.8 mm
volume do poço
16.8 mL
volume de trabalho do poço
1.9-2.9 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Aplicação
As placas de poços múltiplos tratadas com Corning® Costar® TC foram usadas para:
  • cultivar células SaOS-2
  • construir linhagens celulares estáveis
  • semear e diferenciar células para a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real (RT-PCR)
Características e benefícios
  • Fundos planos para maior estabilidade.
  • Especialmente tratado para promovera fixação ideal das células.
  • Esterilidade garantida por meio deradiação gama.
  • Livre de pirogênios, garantindo um ambiente seguropara cultura celular.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Emad Tolba et al.
Journal of materials chemistry. B, 4(3), 376-386 (2016-01-21)
In human bone, amorphous calcium carbonate (ACC) is formed as a precursor of the crystalline carbonated apatite/hydroxyapatite (HA). Here we describe that the metastable ACC phase can be stabilized by inorganic polyphosphate (polyP) that is also used as a phosphate
Chintha Lankatillake et al.
Plant methods, 17(1), 3-3 (2021-01-08)
Enzyme assays have widespread applications in drug discovery from plants to natural products. The appropriate use of blanks in enzyme assays is important for assay baseline-correction, and the correction of false signals associated with background matrix interferences. However, the blank-correction
Nhan Huynh et al.
Genome biology, 21(1), 279-279 (2020-11-19)
Advances in CRISPR technology have immensely improved our ability to manipulate nucleic acids, and the recent discovery of the RNA-targeting endonuclease Cas13 adds even further functionality. Here, we show that Cas13 works efficiently in Drosophila, both ex vivo and in
S Decembrini et al.
Scientific reports, 10(1), 10275-10275 (2020-06-26)
The development of improved methods to culture retinal organoids is relevant for the investigation of mechanisms of retinal development under pathophysiological conditions, for screening of neuroprotective compounds, and for providing a cellular source for clinical transplantation. We report a tissue-engineering
Dakota B Ward et al.
International journal of molecular sciences, 20(17) (2019-08-24)
Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) is the third most common cause of hospital associated kidney damage. Potential mechanisms of CI-AKI may involve diminished renal hemodynamics, inflammatory responses, and direct cytotoxicity. The hypothesis for this study is that diatrizoic acid (DA)