CLS3595
Microplacas tratadas com TC de 96 poços Corning®
size 96 wells, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid (low evaporation)
Sinônimo(s):
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
descrição
growth area .32cm2 (low evaporation lid)
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
qualidade
tissue-culture treated
Características
lid (low evaporation)
skirt
embalagem
case of 50 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3595
tamanho
96 wells
diâmetro do poço
6.4 mm
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Possess flat bottoms accommodating a total volume of 360 µL.
- Suggested working volumes ranging from 75 to 200 µL.
- Subjected to treatment to enhance cell attachment under optimal conditions.
- Nonreversible low evaporation lids with condensation rings to reduce contamination.
- Sterilized via gamma radiation
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)